Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Rheumatoide Arthritis: Differenzierung verschiedener destruktiver Arthritisformen
Emma, eine 32 Jahre alte Frau mit bestehenden Schmerzen in den Füßen und Händen, geht zu ihrem Arzt aufgrund von Schmerzen in den Händen, einem steifen Hals und zunehmender Müdigkeit in den vergangenen drei Monaten.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und entscheidet sich dafür einen Test auf rheumatoide Arthritis durchzuführen.
Emma leidet an Gelenkschmerzen und Müdigkeit. Erfahren Sie, wie serologische Tests zur Bestätigung der Diagnose einer rheumatoiden Arthritis beitragen können.
Patientenanamnese
Familienanamnese
  • Mutter mit unbekannter Form einer destruktiven Arthritis.
Emmas persönliche Anamnese
  • Lokale Schmerzen in Handknöcheln und Fußballen.
  • Ibuprofen hilft in eingeschränktem Maß, Paracetamol hilft nicht.
  • Bildgebung: Röntgenbilder zeigen marginale Erosionen.
  • Körperliche Untersuchung: Normal mit Ausnahme der Hände, bei denen die Patientin beim Abtasten über das zweite und dritte Fingermittelgelenk Druckschmerzen verspürte.
Emmas  Testergebnisse
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptome unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
Testergebnisse
Test
Emmas Ergebnisse
Großes Blutbild, Nieren- und Leberfunktionstests
Urinanalyse normal
Anti-dsDNA
Negativ
Anti-CCP
Positiv
RF IgM
Positiv
RF IgA
Positiv
Differentialdiagnose
VERFEINERTE DIAGNOSE
  • Entzündliche Arthritis, rheumatoid.
BEHANDLUNGSPLAN FÜR DEN ARZT
  • Anfänglich Steroide und Methotrexat.
  • Biologische oder Dreifachtherapie bei unzureichendem Ansprechen.
  • Anfänglich Folgeuntersuchungen alle acht bis 12 Wochen zur Beurteilung der Therapien und Überwachung durch Laboranalysen.
  • Die Besuchsintervalle beim Rheumatologen können bei guter Kontrolle auf drei bis sechs Monate verlängert werden.
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.
Literatur