Recent searches Clear History
Contacto
Pruebas de laboratorio para el síndrome antifosfolípidos
Ofrecemos la confianza derivada de una calidad excepcional
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
El síndrome antifosfolípidos (también conocido como SAF, síndrome de la sangre pegajosa o síndrome de Hughes) es una trombosis o trastorno de coagulación de la sangre en la que se producen autoanticuerpos para una amplia variedad de fosfolípidos y proteínas de unión de fosfolípidos.La trombosis provocada por el SAF también está relacionada con problemas de salud de las mujeres, como comorbilidades en el embarazo.1
¿Por qué elegir Thermo Fisher Scientific como socio para el diagnóstico del síndrome antifosfolípidos?
El rendimiento clínico de la cartera de antifosfolípidos de EliA™ proporciona resultados de pruebas fiables que ayudan en el diagnóstico del síndrome antifosfolípidos.2,3 La cartera de antifosfolípidos de EliA™ contiene las pruebas esenciales de primera y segunda línea de uso rutinario y está totalmente automatizada en los sistemas de laboratorio Phadia™.2,3
Cartera totalmente automatizada para ayudar en el diagnóstico del síndrome antifosfolípidos (SAF)
  • EliA antifosfolípidos abarca las cuatro pruebas más esenciales: Las pruebas EliA™ β2-Glycoprotein I IgG/IgM y EliA™ Cardiolipin IgG/IgM, que se deben realizar simultáneamente para facilitar de forma apropiada en el diagnóstico de SAF.4
  • Los valores predictivos positivos generales de las pruebas EliA™ β2-Glycoprotein I IgG, IgM y EliA™ Cardiolipin IgG/IgM son equilibrados y han optimizado el rendimiento clínico, lo que ayuda a sus clínicos a poner a sus pacientes en primer lugar.5
Ayuda en el diagnóstico del síndrome antifosfolípidos (SAF) seronegativo
  • La amplia cartera de pruebas de antifosfolípidos de EliA™ incluye las pruebas EliA™ β2-Glycoprotein I IgA y EliA™ Cardiolipin IgA, que le permiten detectar el síndrome antifosfolípidos incluso cuando las pruebas de IgG e IgM son negativas.6
Calidad uniforme en la que puede confiar
  • Las pruebas de antifosfolípidos EliA™ fueron diseñadas siguiendo la pauta de consenso internacional para los fabricantes.6 Las pruebas de antifosfolípidos EliA™ le ofrecen una calidad uniforme entre lotes, tal y como se demuestra en los planes de control de calidad internos y externos: es una calidad en la que puede confiar para conseguir el resultado correcto a la primera.7
Examine la cartera completa de pruebas EliA
Ver cartera
Encuentre un instrumento para realizar las pruebas EliA
Ver los sistemas de laboratorio Phadia
Encuentre recursos útiles para su laboratorio
Visitar la biblioteca de recursos
Referencias
  1. Garcia D, Erkan D. Diagnosis and Management of the Antiphospholipid Syndrome. N Engl J Med.  Mayo de 2018;378(21):2010-2021.
  2. Villalta D, Alessio M G, Tampoia M, Re A Da, Stella S, Re M Da, et al. Accuracy of the First Fully Automated Method for Anti-Cardiolipin and anti-beta2 Glycoprotein I Antibody Detection for the Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome. Ann N Y Acad Sci. Septiembre de 2009;1173:21-7.
  3. Pérez D, Martínez-Flores JA, Serrano M, Lora D, Paz-Artal E, Morales JM, et al. Evaluation of Three Fully Automated Immunoassay Systems for Detection of IgA Anti-Beta 2-glycoprotein I Antibodies. Int. Jnl. Lab. Hem. Octubre de 2016;38(5):560-8.
  4. Gardiner C, Hills J, Machin SJ, Cohen H. Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome in Routine Clinical Practice. Lupus . Enero de 2013;22(1):18-25.
  5. Montaruli B, Luna ED, Erroi L, Marchese C, Mengozzi G, Napoli P, et al. Analytical and Clinical Comparison of Different Immunoassay Systems for the Detection of Antiphospholipid Antibodies. 2016 Apr;38(2):172-82.
  6. Lakos G., Favaloro EJ, Harris EN, Meroni PL, Tincani A, Wong RC, et al. International Consensus Guidelines on Anticardiolipin and anti-β2-glycoprotein I Testing: Report From the 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies. Arthritis Rheum. Enero de 2012; 64(1):1-10.
  7. Thermo Fisher Scientific, Quality Club data.