ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Tests de laboratoire pour le syndrome des antiphospholipides
Accroître la confiance grâce à une qualité exceptionnelle
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
Le syndrome des antiphospholipides (également appelé SAPL, syndrome du sang collant ou syndrome de Hughes) est une thrombose ou un trouble de la coagulation sanguine dans lequel des auto-anticorps sont produits contre divers phospholipides et protéines liant les phospholipides.La thrombose lors du SAPL est également liée aux problèmes de santé affectant les femmes, comme les comorbidités associées à la grossesse.1
Pourquoi choisir Thermo Fisher Scientific comme partenaire dans le diagnostic du syndrome des antiphospholipides ?
Les performances cliniques de la gamme EliA™ antiphospholipid permettent d’obtenir des résultats de tests fiables qui facilitent le diagnostic du syndrome des antiphospholipides.2,3 La gamme EliA™ antiphospholipid contient des tests de première et deuxième intention essentiels pour une utilisation de routine ; elle est entièrement automatisée sur les Systèmes de Laboratoire Phadia™.2,3
Une gamme entièrement automatisée pour faciliter le diagnostic du syndrome des antiphospholipides (SAPL)
  • La gamme EliA antiphospholipid comprend les quatre principaux tests : les tests EliA™ β2-glycoprotein I IgG /IgM et les tests EliA™ cardiolipin IgG /IgM, qui doivent être effectués simultanément pour faciliter le diagnostic du SAPL.4
  • Les valeurs prédictives positives globales des tests EliA™ β2-glycoprotein I IgG et IgM et des tests EliA™ cardiolipin IgG et IgM sont équilibrées et offrent des performances cliniques optimisées, aidant ainsi vos cliniciens à faire passer l’intérêt des patients avant tout.5
Vous aider à diagnostiquer le syndrome des antiphospholipides (SAPL) séronégatif
  • La vaste gamme de tests EliA™ pour la recherche des anticorps de haute qualité comprend le test EliA™ β2-glycoprotein I IgA et le test EliA™ cardiolipin IgA, ce qui vous permet de détecter le syndrome des antiphospholipides même lorsque les tests IgG et IgM sont négatifs.6
Une qualité constante sur laquelle vous pouvez compter
  • Les tests EliA™ antiphospholipid ont été conçus conformément aux recommandations du consensus international relatif aux fabricants.6 Les tests EliA antiphospholipid vous offrent une qualité constante entre les lots, telle que démontrée dans les programmes d’assurance qualité interne et externe. Vous pouvez compter sur la qualité des tests pour obtenir des résultats corrects dès le premier essai.7
Découvrez la gamme complète EliA.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests EliA.
Voir les Systèmes de Laboratoire Phadia
Trouvez des ressources utiles pour votre laboratoire et vos clients.
Consultez la bibliothèque de ressources
Références
  1. Garcia D, Erkan D. Diagnosis and Management of the Antiphospholipid Syndrome. N Engl J Med.  2018 May ;378(21):2010-2021.
  2. Villalta D, Alessio M G, Tampoia M, Re A Da, Stella S, Re M Da, et al. Accuracy of the First Fully Automated Method for Anti-Cardiolipin and anti-beta2 Glycoprotein I Antibody Detection for the Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome. Ann N Y Acad Sci. 2009 Sep;1173:21-7.
  3. Pérez D, Martínez-Flores JA, Serrano M, Lora D, Paz-Artal E, Morales JM, et al. Evaluation of Three Fully Automated Immunoassay Systems for Detection of IgA Anti-Beta 2-glycoprotein I Antibodies. Int. Jnl. Lab. Hem. 2016 Oct;38(5):560-8.
  4. Gardiner C, Hills J, Machin SJ, Cohen H. Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome in Routine Clinical Practice. Lupus . 2013 Jan;22(1):18-25.
  5. Montaruli B, Luna ED, Erroi L, Marchese C, Mengozzi G, Napoli P, et al. Analytical and Clinical Comparison of Different Immunoassay Systems for the Detection of Antiphospholipid Antibodies. 2016 Apr;38(2):172-82.
  6. Lakos G., Favaloro EJ, Harris EN, Meroni PL, Tincani A, Wong RC, et al. International Consensus Guidelines on Anticardiolipin and anti-β2-glycoprotein I Testing: Report From the 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies. Arthritis Rheum. 2012 Jan;64(1):1-10.
  7. Thermo Fisher Scientific, données du Quality Club.