Los trastornos de vasculitis relacionadas con enfermedades autoinmunes pueden ser enfermedades mortales que implican la inflamación de los vasos sanguíneos. Entre ellas se encuentra la GPA (granulomeosis con poliangiitis) y la MPA (poliangitis microscópica), que están asociadas a anticuerpos anticitoplásmicos de neutrófilos (ANCA).1,2 En ambas enfermedades, se pueden producir brotes muy peligrosos que requieren tratamiento inmediato.
Las evaluaciones clínicas y de laboratorio son muy importantes a la hora de ofrecer una percepción completa de la enfermedad, así como a la hora de ayudar a identificar el tipo específico de vasculitis. El diagnóstico preciso de la vasculitis es crucial. La terapia suele ser agresiva, por lo que es fundamental obtener un diagnóstico preciso para conseguir resultados óptimos para los pacientes.3,4
La GBM (enfermedad de la membrana basal glomerular), también conocida como enfermedad de Goodpasture, es una enfermedad poco frecuente que provoca la inflamación de los lechos capilares de los riñones y los pulmones.5 Algunos pacientes con vasculitis asociada a ANCA también tendrán anticuerpos de GBM y el pronóstico de la enfermedad difiere según su nivel de anti-GBM.2,4
Las pruebas paralelas de anti-PR3, anti-MPO y anti-GBM son fundamentales para el diagnóstico diferencial y para tomar decisiones rápidas sobre el tratamiento de estos pacientes que suelen estar hospitalizados.2
Las pruebas EliA™ PR3S y EliA™ MPOS , utilizan una innovadora tecnología de anclaje para producir pruebas totalmente automatizadas con la mayor combinación de especificidad (98,0 % y 99,3 %, respectivamente) y sensibilidad (79,0 % y 55,0 %, respectivamente) del mercado.6 El uso de la cartera de pruebas EliA™ para la vasculitis asociada a ANCA permite a su laboratorio diferenciar con confianza los diagnósticos y ayudar a garantizar que los pacientes reciban el tratamiento correcto antes.
Los pacientes con vasculitis asociada a ANCA pueden tener anticuerpos anti-GBM y al contrario: muchos pacientes con síndrome de Goodpasture/anti-GBM pueden tener anticuerpos MPO-ANCA.4 El uso de las pruebas EliA™ para estas enfermedades le permite beneficiarse de la eficiencia que supone realizar las tres pruebas de anticuerpos pertinentes con una única muestra y en un solo ciclo, y en los mismos sistemas de laboratorio Phadia™ totalmente automatizados. Con la funcionalidad de acceso aleatorio, puede añadir pruebas a medida que las recibe, lo que minimiza el tiempo de entrega. También puede ahorrar tiempo y costes utilizando la calibración mensual por método y compartiendo los reactivos comunes del sistema.