Les vascularites auto-immunes peuvent être des maladies potentiellement mortelles impliquant l’inflammation des vaisseaux sanguins. Il s’agit notamment de la granulomatose avec polyangéite (GPA) et de la polyangéite microscopique (PAM), qui sont associées aux anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA).1,2 Dans les deux maladies, des exacerbations mortelles peuvent survenir et nécessiter un traitement immédiat.
Les évaluations cliniques et de laboratoire sont très importantes pour fournir une image complète de la maladie et aider à identifier le type spécifique de vascularite. Il est essentiel de poser un diagnostic précis de vascularite. Le traitement est souvent agressif. Il est donc impératif d’établir un diagnostic précis afin d’optimiser les résultats pour les patients.3,4
La maladie liée aux anticorps anti-membrane basale glomérulaire (MBG), également appelée syndrome de Goodpasture, est une maladie rare qui provoque l’inflammation des lits capillaires des reins et des poumons.5 Certains patients atteints d’une vascularite à ANCA possèderont également des anticorps anti-MBG, ce qui aura des conséquences sur le pronostic de la maladie, en lien avec la concentration d’anticorps anti-MBG.2,4
Des tests parallèles d’anti-PR3, anti-MPO et anti-MBG sont essentiels pour effectuer le diagnostic différentiel et prendre des décisions thérapeutiques plus rapidement pour ces patients hospitalisés.2
Les tests EliA™ PR3S et EliA™ MPOS utilisent une technologie d’“ancrage” innovante pour produire des tests entièrement automatisés associant la spécificité (98,0 % et 99,3 %, respectivement) et la sensibilité (79,0 % et 55,0 %, respectivement) les plus élevées sur le marché.6 Grâce à la gamme EliA™ conçue pour les vascularites à ANCA, votre laboratoire vous aide à effectuer un diagnostic différentiel en toute confiance et à vous assurer que les patients reçoivent le traitement approprié plus rapidement.
Les patients atteints d’une vascularite à ANCA peuvent posséder des anticorps anti-MBG, tandis que de nombreux patients atteints du syndrome de Goodpasture / de la maladie anti-MBG peuvent développer des anticorps contre la MPO.4 L’utilisation des tests EliA™ de dépistage de ces maladies vous permet d’améliorer votre efficacité en exécutant trois dosages d’anticorps pertinents sur le même système de laboratoire Phadia™ entièrement automatisés, à partir d’un seul échantillon, en une seule analyse. Grâce à la fonctionnalité d’accès aléatoire, vous pouvez ajouter des tests dès leur arrivée, ce qui réduit les délais d’exécution. Vous pouvez également gagner du temps et limiter les coûts en réalisant un étalonnage une fois par mois et par méthode, tout en partageant des réactifs communs.