ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Solutions de diagnostic des allergies ImmunoCAP™
Diagnostic des allergies par un leader mondial en matière d’allergies
De la rhinite à l’asthme en passant par l’immunothérapie et plus encore… Utilisez la méthode de référence en matière de diagnostic in vitro des allergies afin d’optimiser la prise en charge de vos patients1.
Par un leader dans le diagnostic des allergies
Découvrez la gamme de tests ImmunoCAP
Les tests ImmunoCAP sont issus de plus de 50 ans de recherche et de développement et visent à offrir des solutions précises et pertinentes sur le plan clinique aux patients que vous recevez chaque jour.
ImmunoCAP IgE spécifiques
Méthode de référence pour le diagnostic in vitro des allergies avec plus de 500 extraits allergéniques et mélanges d’allergènes et 100 tests d’allergènes moléculaires qui peuvent être effectués pour tous les patients indépendamment de l’âge, de l’état de la peau, des traitements en cours, de l’avancement de la maladie et de la grossesse1-7.
ImmunoCAP ISAC
Test d’IgE spécifiques multiplex qui fournit des résultats de sensibilisation allergique pour plus de 100 allergènes moléculaires provenant de 48 sources d’allergènes différentes, à partir d’un échantillon unique de sérum ou de plasma de 30 µl8.
ImmunoCAP Rapid
Test d’IgE spécifiques rapide et convivial, au plus près du patient, avec une grande capacité d’identification des patients susceptibles de présenter des allergies cliniquement diagnostiquées9,10.
ImmunoCAP IgG4 spécifiques
Test d’IgG4 spécifiques pouvant fournir des informations cliniques précieuses sur la réponse du système immunitaire lors d’une immunothérapie spécifique allergénique11,12.
ImmunoCAP Tryptase
Un marqueur unique qui mesure la concentration totale de tryptase libérée par les mastocytes dans la circulation sanguine, facilitant le diagnostic de la mastocytose et permettant de savoir si l’activation des mastocytes s’est produite au cours d’une réaction grave. En outre, la tryptase fournit des informations qui peuvent servir à l’administration d’une immunothérapie au venin (ITV)13-15.
ImmunoCAP ECP
Test performant qui mesure quantitativement les protéines cationiques des éosinophiles (ECP) dans le sérum humain16. Les ECP sont utilisées comme marqueur clinique de l’asthme et peuvent aider à évaluer le statut de la maladie et la gravité de l’inflammation des voies respiratoires17.
ImmunoCAP IgG spécifiques
Test d’IgG spécifiques pouvant être utilisé comme marqueur pour l’exposition à des maladies pulmonaires interstitielles telles que l’alvéolite allergique extrinsèque (ou pneumopathie d’hypersensibilité) et l’aspergillose pulmonaire chronique (APC)18-21.
ImmunoCAP IgE Totales
Test entièrement quantitatif qui mesure la quantité globale d’IgE circulantes dans le sang, qui peut être utilisé comme aide dans le diagnostic clinique des troubles allergiques médiés par les IgE, en complétant les informations fournies par les résultats cliniques et les tests d’IgE spécifiques22.
ImmunoCAP Phadiatop & ImmunoCAP Phadiatop nourrisson
Test de dépistage, pour les patients qui souffrent de symptômes allergiques respiratoires23-26.
Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable commercial pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
Analyses fiables sur les Systèmes de Laboratoire Phadia™
Spécifiquement conçus pour le diagnostic des allergies et des maladies auto-immunes, les tests ImmunoCAP et EliA sont mis en œuvre sur les Systèmes de Laboratoire Phadia hautement évolutifs, pour des résultats fiables. 
Ressources pertinentes
Outils pour faciliter votre diagnostic et la prise en charge des patients.
Références
  1. Crameri, R., In vitro allergy diagnosis – Allergen -specific IgE. Tiré de : Akdis, C A; Agache, I. EAACI Global Atlas of Allergy. Zurich: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2014.
  2. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.
  3. Expert panel report 3 (EPR-3): Guidelines for the diagnosis and management of asthma–summary report 2007. (2007). Journal of Allergy and Clinical Immunology, 120(5). https://doi.org/10.1016/j.jaci.2007.09.029
  4. Matsui, E. C., Abramson, S. L., & Sandel, M. T. (2017). Indoor environmental control practices and asthma management. Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies, 845–855. https://doi.org/10.1542/9781610020862-part04-indoor
  5. Hamilton, R. G., & Franklin Adkinson, N. (2004). In vitro assays for the diagnosis of IGE-mediated disorders. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 114(2), 213–225. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.06.046
  6. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
  7. Mode d’emploi. ImmunoCAP IgE spécifiques
  8. Mode d’emploi. ImmunoCAP ISAC
  9. Mode d’emploi. ImmunoCAP Rapid
  10. Hedlin, G., et al., Allergy Diagnosis in Children and Adults: Performance of a New Point-of-Care Device, ImmunoCAP Rapid. World Allergy Organ J, 2009. 2(7): p. 138-43.
  11. Mode d’emploi. ImmunoCAP IgG4
  12. Bianchini, R., Karagiannis, S. N., Jordakieva, G., & Jensen-Jarolim, E. (2020). The role of igg4 in the fine tuning of tolerance in IGE-mediated allergy and cancer. International Journal of Molecular Sciences, 21(14), 5017. https://doi.org/10.3390/ijms21145017 Schwartz, L.B., Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am, 2006. 26(3): p. 451-63.
  13. Mode d’emploi. ImmunoCAP Tryptase
  14. Bonifazi, F., et al., Prevention and treatment of hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy, 2005. 60(12): p. 1459-70.
  15. Horny H-P et al. Mastocytosis. Tiré de : Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J (Eds). WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4th edition). IARC: Lyon, 2017.
  16. Mode d’emploi. ImmunoCAP ECP.
  17. Niimi A, Amitani R, Suzuki K, Tanaka E, Murayama T, Kuze F. Serum eosinophil cationic protein as a marker of eosinophilic inflammation in asthma. Clin Exp Allergy. 1998 Feb;28(2):233-40. doi: 10.1046/j.1365-2222.1998.00217.x. PMID: 9515598.
  18. Mode d’emploi. ImmunoCAP IgG
  19. Costabel, U., F. Bonella, and J. Guzman, Chronic hypersensitivity pneumonitis. Clin Chest Med, 2012. 33(1): p. 151-63.
  20. Li, H., Rui, Y., Zhou, W., Liu, L., He, B., Shi, Y. and Su, X., 2019. Role of the Aspergillus-Specific IgG and IgM Test in the Diagnosis and Follow-Up of Chronic Pulmonary Aspergillosis. Frontiers in Microbiology, 10.
  21. Sterclova, M., M. Vasakova, and M. Metlicka, Significance of specific IgG against sensitizing antigens in extrinsic allergic alveolitis: serological methods in EAA. Rev Port Pneumol, 2011. 17(6): p. 253-9.
  22. Mode d’emploi. ImmunoCAP IgE Totales.
  23. Mode d’emploi. ImmunoCAP Phadiatop.
  24. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.
  25. Lilja G, Kusoffsky E, Johansson SG, Oman H. Screening of atopic allergy in 5-year-old children--a comparison of the diagnostic properties of Phadiatop Paediatric and Phadiatop. Allergy. 1995 Apr;50(4):316-21. doi: 10.1111/j.1398-9995.1995.tb01154.x. PMID: 7573814.
  26. Lazova, S., Baleva, M., Priftis, S., Naseva, E. and Velikova, T., 2021. Atopic Status in Children with Asthma and Respiratory Allergies—Comparative Analysis of Total IgE, ImmunoCAP Phadiatop/fx5 and Euroimmun Pediatric Immunoblot. Sinusitis, 6(1), pp.1-14.