L’anémie pernicieuse (AP) est le dernier stade de la gastrite auto-immune. Elle est caractérisée par une carence en vitamine B12.1 Il est important d’établir un diagnostic définitif de l’anémie pernicieuse car les patients ont besoin d’un traitement en vitamine B12 par voie parentérale à vie.2
L’AP est associée à deux auto-anticorps pouvant être utilisés pour les tests de diagnostic :1
La détermination simultanée des anticorps anti-cellules pariétales et anti-facteur intrinsèque accroît la probabilité de diagnostic de l’AP.1,2
Le test EliA™ Intrinsic Factor et le test EliA™ Parietal Cell offrent une haute spécificité clinique exceptionnelle de 99,4 % et 89,9 %, respectivement, associée à une sensibilité clinique de 51,9 % et 81,0 %, respectivement. Ils représentent ainsi une meilleure gamme de produits entièrement automatisés pour faciliter le diagnostic de l’AP.3
La sensibilité et la spécificité exceptionnelles des tests EliA Intrinsic Factor et EliA Parietal Cell augmentent la sensibilité clinique jusqu’à 91,1 % tout en maintenant la spécificité à 87 %, ce qui vous permet de détecter plus rapidement les patients souffrant d’AP.3
Les tests EliA Intrinsic Factor et EliA Parietal Cell peuvent être mesurés à partir d’un échantillon en une seule analyse et sur le même système de laboratoire Phadia™ entièrement automatisés.
Avant de continuer...
Nous avons remarqué que vous visitez peut-être une version de notre site Web qui ne correspond pas à votre position actuelle. Souhaitez-vous afficher le contenu en fonction de votre région ?
Contactez-nous
Vous souhaitez utiliser nos solutions dans votre laboratoire ou votre cabinet médical ?
Vous n'êtes pas un professionnel de laboratoire ou un professionnel de santé mais souhaitez en savoir plus sur les tests d'allergie ?
Visitez Allergy InsiderChoisissez votre langue