ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Systèmes de Laboratoire Phadia Des résultats fiables au moment où vous en avez besoin
Conçu pour s’adapter
Les Systèmes de Laboratoire Phadia™ sont des plateformes spécialement développées pour les tests de diagnostic. Ces systèmes évolutifs, conçus pour s’adapter aux besoins actuels et futurs de votre laboratoire, facilitent le diagnostic des allergies et des maladies auto-immunes. La mise en réseau de plusieurs instruments permet de se conformer à vos besoins spécifiques en termes de flux de travail, en fournissant les résultats à votre système d’information de laboratoire (SIL) et en les transmettant aux cliniciens. Tous les instruments Phadia™ peuvent utiliser la dernière version du logiciel Phadia™ Prime. Ainsi, au fur et à mesure que vos activités de laboratoire se développent, vous pouvez facilement intégrer des instruments Phadia supplémentaires à votre réseau afin de répondre aux différents besoins en termes de débit et réduire la charge de travail. 
Rejoignez la famille de produits de Systèmes de Laboratoire Phadia et profitez de tous les avantages offerts aux membres du groupe d’utilisateurs le plus important et le plus intégré au monde pour les tests dans les domaines des allergies et des maladies auto-immunes.
Les instruments Phadia aident votre laboratoire de plusieurs manières :
  • Grâce à une automatisation complète avec un temps de manipulation de 15 minutes, votre laboratoire peut augmenter sa productivité en y consacrant moins de ressources.
  • Optimisation de l’efficacité du flux de travail : toutes les courbes d’étalonnage sont stables pendant un mois et couvrent plusieurs tests, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le gaspillage de réactifs.
  • Vous pouvez produire des résultats précis et reproductibles à chaque moment sans périodes d’indisponibilité inutiles.
Quels que soient vos besoins en termes de débit, de contrainte d’espace ou de ressources, il existe un instrument Phadia qui répond à vos besoins. Quel instrument Phadia convient le mieux à votre laboratoire ?
* La configuration en cluster permet d’utiliser plusieurs instruments Phadia en réseau avec un seul ordinateur Phadia Prime.
Trouver un instrument pour exécuter les tests ImmunoCAP.
Voir les Systèmes de Laboratoire Phadia
Trouver un instrument pour exécuter les tests EliA.
Voir les Systèmes de Laboratoire Phadia
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.