クオリティクラブは、アレルギーおよび自己免疫検査を対象とする、外部の品質保証プログラムです。クオリティクラブのメンバーは、60カ国から1,500を超えるラボが会員として参加している国際検査コミュニティの一員です。クオリティクラブに参加すると、所属ラボの特異的IgEと総IgE、およびエリア™自己免疫検査の結果に対するラボの性能を毎月モニタリングして、システムエラーを早期に検出できます。
より優れた品質保証に対する需要が高まっています。クオリティクラブが提供する適切に記録された情報により、メンバーは性能をモニタリングし、高水準の正確性と信頼性を確保できます。
クオリティクラブを通して、所属ラボの性能を世界中のラボと比較し、所属ラボの性能に関する国際的評価を定期的に受け取ることができます。読みやすいヒストグラムにより、ラボの性能を効率的に監査できる可能性が得られます。
月次レポートシステムを通じて、検査手順を評価し、信頼性の高い正確な検査結果を維持できます。クオリティクラブのメンバーは、4カ月分の試薬と材料を含むプログラムキットを受け取ります。
毎月、1つ以上のバイアルから得た血清を検査に含めます。結果をクオリティクラブのウェブサイトから登録するか、ファディア™ ラボコミュニティを介して自動送信します。結果は月次の機密レポートで提供され、これを使用して所属ラボの性能が評価されます。年次サマリレポートは、長期の性能を評価できる貴重なツールです。
ファディア™検査システムを運用するラボは、クオリティクラブメンバーシップを取得できます。 メンバーになる方法について詳しくは当社営業担当者にお問い合わせください。
Some products may not be available to you, and indications may differ from your region’s approved use