Fernando, un niño de 8 años con antecedentes de rinoconjuntivitis durante la temporada de polen de árboles y de crisis asmáticas con infecciones y esfuerzo, acude a consulta porque ahora también experimenta picor en la boca al comer avellanas. Su madre presenta sensibilización a los frutos secos y le preocupa que Fernando también lo tenga.
Su médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas de IgE específica.
Descubra cómo los análisis de sangre de IgE específica ayudaron a determinar el riesgo de reacción grave de Fernando al cacahuete y a los frutos secos.
Prueba | Tipo | Resultados de Fernando |
Abedul | Alérgeno completo | +3 |
Cacahuete | Alérgeno completo | +4 |
Avellana | Alérgeno completo | +1 |
Gato | Alérgeno completo | +4 |
Perro | Alérgeno completo | +1 |
Alergia al polen de árboles, cacahuete, frutos secos y a la caspa de animales de compañía.
Según los antecedentes, la evaluación y las pruebas, su anterior médico recomendó que Fernando eliminara completamente de su alimentación el cacahuete y los frutos secos y tomara antihistamínicos orales durante la temporada de polen de árboles, así como un tratamiento sintomático con agonistas ß2 de acción prolongada inhalados y corticoesteroides.
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de Fernando ayudan a su médico a confirmar el diagnóstico.
Prueba | Tipo | Resultados de Fernando |
Abedul | Alérgeno completo | 23,1 |
Cacahuete | Alérgeno completo | 7,3 |
Avellana | Alérgeno completo | 12,4 |
Gato | Alérgeno completo | 10,2 |
Perro | Alérgeno completo | 4,2 |
Basándose en estos resultados, decide realizar pruebas con componentes de alérgenos.
Prueba | Tipo | Resultados de Fernando |
Ara h 1 | Componente de alérgeno | 0,2 |
Ara h 2 | Componente de alérgeno | 4,3 |
Ara h 3 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Ara h 8 | Componente de alérgeno | 1,4 |
Ara h 9 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Cor a 1 | Componente de alérgeno | 12,8 |
Cor a 8 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Cor a 9 | Componente de alérgeno | <0,1 |
Cor a 14 | Componente de alérgeno | <0,1 |
La sensibilización de Fernando a la proteína de almacenamiento del cacahuete Ara h 2 muestra que tiene un mayor riesgo de reacciones graves si come cacahuete.2 Por lo tanto, se recomienda evitar estrictamente el cacahuete. Con los componentes, este riesgo podría haberse descubierto antes de que se produjera cualquier reacción.
La alergia al abedul de Fernando también da lugar a una reacción cruzada con la proteína PR-10 Cor a 1 en la avellana y el picor que siente en la boca al comer avellanas puede tener su origen en la alergia al polen y los alimentos.1
Se confirma la sensibilización de Fernando al polen de abedul y debe continuar con la medicación actual.
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.