Romain, un garçon de 8 ans présentant des antécédents de rhino-conjonctivite pendant la saison de pollinisation des arbres et d’exacerbations de son asthme en cas d’infection et à l’effort, consulte son médecin parce qu’il souffre maintenant de démangeaisons dans la bouche lorsqu’il mange des noisettes. Sa mère est sensibilisée aux fruits à coque et s’inquiète que Romain le soit aussi.
Son médecin procède à une anamnèse clinique et à un examen physique complets et décide d’effectuer des tests d’IgE spécifiques.
Découvrez comment les tests sanguins d’IgE spécifiques ont aidé Romain à déterminer son risque de réaction grave à l’arachide et aux fruits à coque.
Test | Type | Les résultats de Romain |
Bouleau | Allergène complet | +3 |
Arachide | Allergène complet | +4 |
Noisette | Allergène complet | +1 |
Chat | Allergène complet | +4 |
Chien | Allergène complet | +1 |
Allergie aux pollens d’arbres, à l’arachide, aux fruits à coque et aux squames d’animaux.
Sur la base de son histoire clinique, de son évaluation et de ses tests, le précédent médecin de Romain lui avait recommandé d’éviter strictement l’arachide et les fruits à coque. Il lui a également prescrit des antihistaminiques à prendre pendant la saison de pollinisation des arbres ainsi qu’un traitement symptomatique à action prolongée par inhalation avec des ß2-agonistes et des corticostéroïdes.
Ces résultats, en complément de l’histoire clinique et des symptômes de Romain, aident son médecin à confirmer le diagnostic.
Test | Type | Les résultats de Romain |
Bouleau | Allergène complet | 23,1 |
Arachide | Allergène complet | 7,3 |
Noisette | Allergène complet | 12,4 |
Chat | Allergène complet | 10,2 |
Chien | Allergène complet | 4,2 |
Sur la base de ces résultats, des tests avec des composants allergéniques sont effectués.
Test | Type | Les résultats de Romain |
Ara h 1 | Composant allergénique | 0,2 |
Ara h 2 | Composant allergénique | 4,3 |
Ara h 3 | Composant allergénique | <0,1 |
Ara h 8 | Composant allergénique | 1,4 |
Ara h 9 | Composant allergénique | <0,1 |
Cor a 1 | Composant allergénique | 12,8 |
Cor a 8 | Composant allergénique | <0,1 |
Cor a 9 | Composant allergénique | <0,1 |
Cor a 14 | Composant allergénique | < 0,1 |
La sensibilité de Romain à la protéine de stockage de l’arachide Ara h 2 montre qu’il présente un risque accru de réactions graves s’il mange de l’arachide.2 Il lui est donc recommandé d’éviter rigoureusement l’arachide. Avec les tests pour les composants, ce risque aurait pu être révélé avant l’apparition d’une réaction.
L’allergie au bouleau de Romain provoque une réaction croisée avec la protéine PR-10 Cor a 1 de la noisette, et les démangeaisons buccales de Romain lorsqu’il mange des noisettes peuvent provenir de l’allergie pollen-aliments.1
La sensibilisation de Romain au pollen de bouleau est confirmée, il doit poursuivre les médicaments actuels.
UN DIAGNOSTIC AFFINÉ
STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU MÉDECIN
SUIVI
Les personnes, lieux et événements illustrés sur ces photos ne représentent pas des patients réels, ils ne sont en aucune manière affiliés à la présente étude de cas ou à Thermo Fisher Scientific.