Recent searches Clear History
Contatti
Come può la medicina di base migliorare la diagnosi della sindrome alfa-Gal?
Sindrome alfa-Gal, un fattore scatenante dell'allergia alla carne rossa
La sindrome alfa-Gal, un'allergia alla carne rossa, è scatenata da anticorpi IgE specifici contro il galattosio-alfa-1,3-galattosio, noto come “alfa-Gal”, presente nelle carni dei mammiferi non primati. Il principale vettore di questa sensibilizzazione è costituito dalle punture di zecca. Riconoscere un potenziale legame con le punture di zecca può agevolare notevolmente il processo diagnostico. 1,3
female in lab
Manifestazioni cliniche della sindrome alfa-Gal
La sindrome alfa-Gal compare comunemente negli adolescenti e negli adulti, con sintomi che vanno dall'orticaria improvvisa (eruzione cutanea pruriginosa) ai problemi gastrointestinali (diarrea) e, nei casi più gravi, all'anafilassi. I sintomi compaiono generalmente a distanza di 3-6 ore dal consumo di carne rossa (come manzo, maiale, agnello o interiora)..1-4
Spesso viene erroneamente diagnosticata come sindrome dell'intestino irritabile. La quantità di sottodiagnosi è significativa e circa l'80% dei pazienti deve attendere oltre sette anni prima di ricevere una diagnosi accurata. Fortunatamente, gli sforzi compiuti per aumentare la sensibilizzazione e migliorare i metodi diagnostici stanno favorendo un cambiamento positivo. Questi progressi promettono di ridurre i tempi di diagnosi, migliorando il riconoscimento e la gestione delle allergie all'alfa-Gal.5
Il rischio e la gravità delle reazioni nella sindrome alfa-Gal dipendono dalla quantità di oligosaccaridi presenti in alimenti, farmaci o terapie. La via di somministrazione è importante, poiché l'esposizione endovenosa scatena reazioni rapide, mentre l'ingestione orale ne ritarda l'insorgenza.
Approcci diagnostici
In caso di sospetta allergia alla carne di mammifero, è fondamentale definire un'anamnesi medica dettagliata focalizzando l'attenzione sui fattori predisponenti come le punture di zecca, il consumo di carne e sull'insorgenza dei sintomi, nonché sui potenziali fattori concomitanti come il consumo di alcol, l'attività fisica e l'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei, a causa delle diverse reazioni tra i pazienti.2,7
L'impiego di test ematici per le IgE specifiche, come il test ImmunoCAPTM  Specific IgE, migliora questa analisi offrendo una diagnosi più precisa e affidabile. Questo approccio consente agli operatori sanitari di sviluppare strategie di cura personalizzate ed efficaci per ciascun paziente.6,8
In un tipico paziente con allergia alfa-Gal:
  • La diagnosi è supportata dalla presenza di IgE verso differenti carni di mammifero: maiale, manzo e agnello.9
  • I livelli di IgE contro alfa-Gal sono più elevati rispetto alle IgE contro le carni di mammifero9, 10
Considerazioni sulla gestione
I risultati dei test per le IgE specifiche devono essere interpretati insieme all'anamnesi, ai sintomi e all'esame obiettivo del paziente per agevolare la diagnosi e lo sviluppo di un piano di gestione.4,6
Scopri di più sui test per alpha-Gal e IgE specifiche ImmunoCAP.
Oltre la sindrome alfa-Gal: sindrome maiale-gatto e reattività crociata con allergeni del latte vaccino
È importante anche sapere che esistono altri tipi di allergie alla carne IgE-mediate, tra cui:
  • Sindrome maiale-gatto: una rara reazione alla carne di maiale in soggetti sensibilizzati alla sieroalbumina di gatto, dovuta alla reattività crociata tra sieroalbumine. Essa comporta una risposta IgE immediata. La diagnosi include test per le IgE specifiche per maiale, gatto e sieroalbumina di gatto (Fel d 2).11
  • Reattività crociata con allergeni del latte vaccino: Il 10-20% dei bambini con allergia al latte vaccino può presentare un'allergia crociata a manzo o vitello a causa della sieroalbumina presente nel latte vaccino (Bos d 6).12, 13
Il test ematico per le IgE specifiche può aiutare a perfezionare la diagnosi differenziale.
Puoi fare la differenza.
* Nome completo dei prodotti: ImmunoCAP Allergen e1, Cat dander; ImmunoCAP Allergen e220, component rFel d 2, Cat serum albumin; ImmunoCAP Allergen e204, component nBos d 6, Bovin Serum Albumin
Per ulteriori informazioni su test ImmunoCAP, allergie e/o strumenti e le risorse per la formazione, contatta i nostri esperti sulle allergie.
Risorse pertinenti
Strumenti di supporto per la diagnosi e la gestione dei pazienti.
Riferimenti bibliografici
1.        Taylor, M. L. et al. Intrinsic risk factors for alpha-gal syndrome in a case-control study, 2019 to 2020. Annals of Allergy, Asthma & Immunology (2024) doi:10.1016/j.anai.2024.01.029.
2.        Steinke, J. W., Platts-Mills, T. A. E. & Commins, S. P. The alpha gal story: Lessons learned from connecting the dots. J Allergy Clin Immunol 135, 589 (2015).
3.        Mayo Clinic [Internet]. Rochester, Minnesota (USA): Mayo Foundation for Medical Education and Research; disponibile all'indirizzo: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alpha-gal-syndrome/symptoms-causes/syc-20428608.
4.        Jackson, W. L. Mammalian meat allergy following a tick bite: a case report. Oxf Med Case Reports 2, 58–60 (2018).
5.        Flaherty, M. G., Kaplan, S. J. & Jerath, M. R. Diagnosis of Life-Threatening Alpha-Gal Food Allergy Appears to Be Patient Driven. J Prim Care Community Health 8, 345–348 (2017).
6.        Platts-Mills, T., Li, R. C., Smith, A. R. & Wilson, J. M. Diagnosis and management of patients with the α-Gal syndrome. J Allergy Clin Immunol Pract. 8(1), 15–23 (2020).
7.        Patel, C. & Iweala, O. I. ‘Doc, will i ever eat steak again?’: Diagnosis and management of alpha-gal syndrome. Current Opinion in Pediatrics vol. 32 816–824 Preprint at https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000955 (2020).
8.        Commins, S. P. Diagnosis & management of alpha-gal syndrome:lessons from 2,500 patients. Expert Rev Clin Immunol 16, 667 (2020).
9.        Commins, S. P. et al. Delayed clinical and ex vivo response to mammalian meat in patients with IgE to galactose-alpha-1,3-galactose. (2014) doi:10.1016/j.jaci.2014.01.024.
10.      Hamsten, C. et al. Red meat allergy in Sweden: Association with tick sensitization and B-negative blood groups. J Allergy Clin Immunol. 132(6), 1431–1434 (2013).
11.      Tedner, S. G. et al. Food allergy and hypersensitivity reactions in children and adults—A review. J Intern Med 291, 283–302 (2022).
12.      García, B. E. & Lizaso, M. T. Cross-reactivity Syndromes in Food Allergy. J Investig Allergol Clin Immunol 21, 162–170 (2011).
13.      Meyer, R. et al. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guideline update - VII - Milk elimination and reintroduction in the diagnostic process of cow’s milk allergy. World Allergy Organization Journal 16, 100785 (2023).