我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
Maria 是一名 5 歲女童,有因食用未去皮的水果而產生輕度異位性皮膚炎、喘鳴和口腔過敏症候群的病史。在最近一次因嚴重蕁麻疹和呼吸道症狀掛急診後,向醫療人員尋求協助。經緊急處置後,恢復良好。她的母親回報說,Maria 在症狀發作前 30 分鐘吃了一片去皮的蘋果。
負責她的醫療人員檢視了她全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以蘋果成分進行檢測。
進過一趟急診室後,Maria 接受了過敏原成分檢測,以協助確認她嚴重過敏反應的風險。
檢測 | 類型 | Maria 的結果 |
---|---|---|
貓尾草 | 完整過敏原 | +2 |
檢測 | 類型 | Maria 的結果 |
---|
針對奶類、艾草、貓、狗和黴菌等進行的皮下測試結果皆呈現陰性。
檢測 | 類型 | Maria 的結果 |
---|---|---|
貓尾草 | 完整過敏原 | 5.2 |
檢測 | 類型 | Maria 的結果 |
---|
之前的醫師建議 Maria 在草本花粉季期間使用口服抗組織胺。如果感到不適的話,就避免食用未去皮的水果。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Maria 的結果 |
---|---|---|
貓尾草 | 完整過敏原 | 15.3 |
蘋果 | 完整過敏原 | 17.9 |
檢測 | 類型 | Maria 的結果 |
---|
檢測 | 類型 | Maria 的結果 |
---|---|---|
Phl p 1 | 過敏原成分 | 9.5 |
Phl p 5b | 過敏原成分 | 3.3 |
Phl p 7 | 過敏原成分 | <0.1 |
Phl p 12 | 過敏原成分 | 4.2 |
Mal d 1 | 過敏原成分 | <0.1 |
Mal d 3 | 過敏原成分 | 16.2 |
檢測 | 類型 | Maria 的結果 |
---|
Maria 的嚴重過敏反應,可能起因於她對 Mal d 3 脂質轉移蛋白的致敏化反應,這顯示她具有蘋果致敏化反應,且該反應會增加她產生嚴重及全身性反應的風險。
Mal d 3 是一種脂質轉移蛋白
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。