Maria, ein 5 Jahre altes Mädchen mit einer Vorgeschichte von leichter atopischer Dermatitis, Keuchatmung und oralem Allergiesyndrom beim Essen von ungeschältem Obst, besucht ihren Arzt nach einer vor kurzem erfolgten Notaufnahme aufgrund der Entwicklung von schwerer Urtikaria und Atemsymptomen. Nach der Notfallbehandlung hat sich Maria gut erholt. Ihre Mutter berichtet, dass Maria 30 Minuten vor dem Beginn der Symptome eine Scheibe eines geschälten Apfels gegessen habe.
Der Arzt erstellt eine vollständige klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und beschließt einen Test mit Apfelkomponenten zu veranlassen.
Nach einem Besuch in der Notaufnahme wird Maria auf Allergenkomponenten getestet, um ihr Risiko für eine schwere Reaktion zu bestimmen.
Test | Typ | Marias Ergebnisse |
Lieschgras | Gesamtallergen | +2 |
Negativer Haut-Pricktest auf Milch, Beifuß, Katze, Hund und Schimmel.
Test | Typ | Marias Ergebnisse |
Lieschgras | Gesamtallergen | 5,2 |
Marias vorheriger Arzt empfahl ihr, in der Graspollensaison orale Antihistaminika einzunehmen und bei Unwohlsein ungeschältes Obst zu vermeiden.
Diese Ergebnisse zusammen mit der Patientengeschichte und den Symptomen unterstützen die Bestätigung der Diagnose.
Test | Typ | Marias Ergebnisse |
Lieschgras | Gesamtallergen | 15,3 |
Apfel | Gesamtallergen | 17,9 |
Test | Typ | Marias Ergebnisse |
Phl p 1 | Allergenkomponente | 9,5 |
Phl p 5b | Allergenkomponente | 3,3 |
Phl p 7 | Allergenkomponente | <0,1 |
Phl p 12 | Allergenkomponente | 4,2 |
Mal d 1 | Allergenkomponente | < 0,1 |
Mal d 3 | Allergenkomponente | 16,2 |
Marias heftige Reaktion lässt sich möglicherweise durch ihre Sensibilisierung gegenüber Mal d 3, einem Lipidtransferprotein, erklären, wodurch eine Sensibilisierung gegenüber Äpfeln angezeigt wird, die mit einem erhöhten Risiko heftiger und systemischer Symptome einhergeht.
Mal d 3 – ein Lipidtransferprotein
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.