Paul, ein 14 Jahre alter Junge mit einer Vorgeschichte schwerer Rhinokonjunktivitis, besucht seinen Arzt nach zwei Asthmaanfällen im späten Frühling bzw. Sommer. Außerdem zeigt Paul das orale Allergiesyndrom beim Verzehr verschiedener Obst- und Gemüsesorten (Tomaten, Melone, Mandarine, Kiwi und Pfirsich). Seine Eltern wünschen, dass bei Paul eine spezifische Immuntherapie (SIT) durchgeführt wird.
Der Arzt erstellt eine klinische Anamnese, führt eine körperliche Untersuchung durch und beschließt einen Test mit Graspollenkomponenten anzufordern.
Paul hat eine Vorgeschichte mit Rhinokonjunktivitis, Asthmaepisoden und dem oralen Allergiesyndrom (OAS) beim Verzehr einiger Obst- und Gemüsesorten.
Test |
Typ |
Pauls Ergebnisse |
Hühnerei |
Gesamtallergen |
0 |
Milch |
Gesamtallergen |
0 |
Gräsermischung |
Gesamtallergen |
+3 |
Birke |
Gesamtallergen |
+2 |
Pauls vorheriger Arzt empfahl ihm die Einnahme oraler Antihistaminika und die Anwendung nasaler Steroide in der Pollenflugsaison.
Diese Ergebnisse helfen zusammen mit der Anamnese und den Symptomen dieses Patienten, die Diagnose zu bestätigen.
Allergen | Typ | Pauls Ergebnisse |
Lieschgras | Gesamtallergen | 11,1 |
Birke | Gesamtallergen | 8,3 |
Tomate | Gesamtallergen | 4,2 |
Melone | Gesamtallergen | 7,1 |
Pfirsich | Gesamtallergen | 3,9 |
Kiwi | Gesamtallergen | 6,5 |
Allergen | Typ | Pauls Ergebnisse |
Phl p 1 | Allergenkomponente | 10,4 |
Phl p 5b | Allergenkomponente | 3,9 |
Phl p 6 | Allergenkomponente | 1,1 |
Phl p 12 (Profilin) | Allergenkomponente | 8,7 |
Bet v 2 (Profilin) | Allergenkomponente | 6,3 |
Die signifikanten Mengen von IgE gegenüber den grasspezifischen Komponenten Phl p 1 und Phl p 5b zeigen eine „echte“ Graspollensensibilisierung an. Pauls IgE-Reaktion auf Profilin unterstützt auch das genannte OAS gegenüber verschiedenen Obst- und Gemüsesorten.1
PRÄZISIERTE DIAGNOSE
ÄRZTLICHE EMPFEHLUNG
WEITERER VERLAUF
Die in diesen Fallstudien und Fotos dargestellten Personen, Orte und Ereignisse sind keine echten Patienten und stehen auch in keinerlei Zusammenhang mit Thermo Fisher Scientific.