Nina, de 17 años y Pedro, de 19, ambos con antecedentes de alergia al polen del abedul, acuden a consulta porque experimentan síntomas orales al comer manzanas; Nina sufre prurito oral intenso y Pedro, hinchazón oral y molestias en la garganta.
Ambos han presentado rinitis durante la primavera y principios del verano. Los síntomas de Nina han empeorado, pero los de Pedro permanecen estables.
El médico de Nina y Pedro les realiza la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas con componentes de manzana.
Dos adolescentes con alergia al polen del abedul experimentan síntomas orales al comer manzanas y rinitis durante la primavera.
Prueba | Tipo | Resultados de Nina | Resultados de Pedro |
Abedul | Alérgeno completo | +4 | +3 |
Los resultados de las pruebas de Nina y Pedro fueron negativos para gramíneas, artemisa, gato, perro y ácaros.
Prueba | Tipo | Resultados de Nina | Resultados de Pedro |
Abedul | Alérgeno completo | 16 | 12 |
Los anteriores médicos de Nina y Pedro les diagnosticaron alergia al polen de abedul y les recetaron antihistamínicos y esteroides nasales durante la temporada del polen del abedul.
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Prueba | Tipo | Resultados de Nina | Resultados de Pedro |
Abedul | Alérgeno completo | 22,4 | 15,8 |
Manzana | Alérgeno completo | 16,2 | 12,7 |
Bet v 1 | Componente de alérgeno | 21,1 | 14,6 |
Bet v 2 | Componente de alérgeno | <0,1 | <0,1 |
Bet v 4 | Componente de alérgeno | 0,2 | <0,1 |
Mal d 1 | Componente de alérgeno | 15,3 | 8,2 |
Mal d 3 | Componente de alérgeno | <0,1 | 6,4 |
Los resultados positivos de la prueba de Nina para la proteína PR-10, Mal d 1, sugieren que los síntomas orales por comer manzanas son consecuencia de la alergia al polen del abedul.1 Puede que en el futuro experimente síntomas a otros alimentos vegetales que contenga PR-10, como avellanas, peras, zanahorias o apio.
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
El médico de Nina le aconseja lo siguiente:
SEGUIMIENTO
Pedro presenta anticuerpos IgE a la proteína transportadora de lípidos (LTP) de la manzana, Mal d 3, que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar reacciones graves y sistémicas.2
DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
El médico de Pedro le aconseja lo siguiente:
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.