ImmunoCAP™ IgE Totales mesure la quantité totale d’IgE circulantes dans des échantillons de sérum ou de plasma humains.1 Les IgE peuvent apparaître suite à une sensibilisation aux allergènes. De nombreux patients souffrant d’asthme, de rhinite ou de dermatite atopique dus à une allergie peuvent présenter une concentration d’IgE totales élevée.1,3-5
ImmunoCAP IgE Totales est un test entièrement quantitatif qui fournit des titres précis d’IgE circulantes dans une large plage de mesure comprise entre 2 et 5000 kU/l.1 Pour les patients présentant de faibles titres sériques d’IgE, le test ImmunoCAP IgE Totales « low range » offre une mesure quantitative comprise entre 0,1 et 100 kU/l.2