수 백 가지의 평범한 물질들이 알레르기 반응의 원인 또는 유발인자가 될 수 있습니다.
반응을 유발할 수 있는 가장 흔한 물질은 다음과 같습니다.
알레르기 식별 및 관리는 기존 다른 질병의 관리와 유사한 과정으로 요약할 수 있습니다.
1. 병력과 신체 검사. 모든 의학적 문제 해결의 첫 번째 단계는 병력과 신체 검사에 중점을 두어야 합니다.
2. IgE 감작 확인을 위한 검사. 두 번째 단계는 감작을 유발하는 알레르기항원과 그 발원지를 확인하는 것입니다. 이 단계는 알레르기의 진단 및 임상적 관리에 매우 중요합니다. 알레르기 진단의 보조 수단으로 일상적으로 사용되는 특이 IgE 검사는 환자의 알레르기 관리에도 사용할 수 있는 정량가능한 결과를 제공하는 객관적인 도구입니다.3,4 특이 IgE 검사는 당뇨병이나 고콜레스테롤혈증 관리를 위해 일상적으로 의뢰하는 일련의 검사와 마찬가지이기 때문에, 무리없이 검사 목록에 추가할 수 있습니다.
3. 표적 관리 세 번째 단계는 표적 관리입니다. 환자별 고유한 유발인자가 확인되면 약물 또는 비약물 옵션을 포함한 표적화된 관리 접근법을 사용하여 환자에게 고유한 유발인자 패턴 및 연관된 증상을 더욱 효과적으로 관리할 수 있습니다.3,4
환자의 알레르기 유발인자 식별이 중요한 이유