+
환자 및 보호자
알레르기 및 자가면역질환
환영합니다. 환자 또는 진단검사의학 관련 의료인 위한 컨텐츠를 보려면 여기를 클릭하십시오.
전문의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 전문의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 전문의료인임을 확인하는 것입니다.
진단검사의학 관련 의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 진단검사의학 관련 의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 진단검사의학 관련 의료인임을 확인하는 것입니다.
약물 알레르기: 개요, 진단 및 치료
약물 알레르기에 관하여
약물 이상반응(ADR) 또는 약물 과민반응(DHR)은 비면역학적 반응과 면역학적 반응으로 나눌 수 있습니다.1 ADR은 흔히 발생하며 15~25%의 환자에게 영향을 미치고 7~13%의 환자에게는 심각한 반응이 발생합니다.2 약물 이상반응은 병원 입원의 원인 중 약 5%를 차지하며 입원 환자의 10~20%에서 발생하는 것으로 추정됩니다.1
ADR은 누구에게나 발생할 수 있는 예측할 수 없는 반응과 감수성이 높은 사람에게만 발생하는 예측 가능한 반응으로 분류됩니다.2 약물 알레르기는 감작된 사람에게 발생하는 약물 그리고/또는 제제에 대한 예측할 수 없는 IgE 매개 ADR의 일종입니다.2,3 약물 알레르기는 환자의 삶의 질에 영향을 줄 수 있으며, 치료 지연이나 적합하지 않은 대체 약물의 사용, 심지어 사망으로 이어질 수도 있습니다.2
약물 알레르기의 가장 흔한 증상은 전신 피진(또는 반구진발진) 이며, 약물 노출 후 수 일 또는 최대 3주 이내에 부풀어 오르고 얼룩진 병변으로 나타나는 것이 특징입니다.2 이 발진은 약물로 인해 발생하는 모든 알레르기 반응의 약 75%를 차지하는 것으로 추정됩니다.1
피부 반응은 약물로 유발되는 알레르기 반응의 가장 흔한 신체적 증상이지만 내부 장기 또는 전신적 반응으로도 나타날 수 있습니다.1 전신 알레르기 반응의 예로는 아나필락시스, 혈청병, 호산구증가와 전신 증상을 동반한 다양한 유형의 발진(예: 호산구증가와 전신 증상을 동반한 약물 발진(DRESS)) 등이 있습니다.1 피부 증상이 가장 흔하지만 신장, 간 및 용혈 시스템을 포함한 많은 다른 기관 시스템이 연루될 수 있습니다. 다기관 반응도 발생할 수 있으며 아나필락시스를 포함합니다.2
혈청병은 발열, 림프절병증, 관절통, 피부 병변을 동반한 면역복합체 매개 반응입니다. 전형적 혈청병은 토끼의 항흉선세포글로불린 또는 말 유래 항독소 같은 이종 단백질로 인해 발생하며 성인에서 더 흔하게 나타납니다. 혈청병 유사 반응은 소아에서 더 흔하게 나타나며 감염 후 혹은 일부 백신이나 세파클로르나 페니실린과 같은 약물을 투여한 후에 발생하는 경향이 있습니다. 그러나 가변 영역에 외래 뮤린 성분이 들어 있는 새로운 mAb에 의해서도 혈청병 유사 반응이 발생할 수 있습니다. 혈청병 유사 반응의 정확한 기전은 잘 알려져 있지 않습니다.5
환자의 15~25%
약물 이상반응은 흔히 발생하며 15~25%의 환자에 영향을 미칩니다.2
약물 이상반응의 임상적 증상은 다양하지만 일반적으로 다음과 같습니다.4
  • 두드러기
  • 혈관부종
  • 비염
  • 결막염
  • 기관지경련
  • 위장관 증상(메스꺼움, 구토, 설사)
  • 심혈관 허탈(아나필락시스 쇼크)로 이어질 수 있는 아나필락시스 
피부 반응은 약물로 유발되는 알레르기 반응의 가장 흔한 신체적 증상이지만 내부 장기 또는 전신적 반응으로도 나타날 수 있습니다.1
약물 알레르기 진단: 감별진단을 위한 검사
약물 알레르기의 진단은 다양한 증상 및 질환과 관련된 임상적 양상을 고려할 때 매우 복잡하며, 일반적으로 병력에 대한 상세한 조사로부터 시작됩니다.1,2
약물 알레르기가 의심되는 환자에 대한 평가에는 다음을 포함하여 환자가 복용한 모든 약물에 대한 자세한 이력을 확인해야 합니다.2
  • 투약 날짜
  • 제형, 용량 및 투여 경로
  • 약물 노출과 관련된 증상 발생 시점 및 지속 시간
  • 이전의 약물 노출 및 반응
약물 알레르기의 진단은 약인성 알레르기 반응과 일치하는 증상과 징후의 시작과 관련한 자세한 병력에 기반합니다.2
병력을 적절하고 간편하게 기록할 수 있도록 다소 복잡한 임상의학적 내용을 쉽게 안내해 주는 설문지가 개발되었습니다.6
병력과 신체 검사 결과에 따라 신중하게 선택된 특이 IgE 검사와 같은 진단 검사가 필요할 수 있습니다.2
누가 검사를 받아야 합니까?
이전에 ADR 이력이 있고 동등하게 효과적이면서 구조적인 연관성이 없는 대안 약물이 필요하며, 위험성 대비 효과성에 대한 비율이 긍정적이거나 다른 약물에 대해 심각한 ADR 이력이 있는 경우, 담당 의사는 특정 약물을 사용하기 전에 약물 알레르기에 대한 평가를 해야합니다.4
약물 과민반응은 50세 이상의 환자에서 가장 흔하게 나타나며, 약물 알레르기 반응이 있는 것으로 의심되는 환자의 최대 70%는 여성입니다.1
일반적인 약물 알레르기
페니실린은 가장 빈번한 약물 알레르기의 원인이며 환자의 약 10%에 영향을 미칩니다. 인구의 5%는 페니실린과 함께 세파로스포린, 카르바페넴, 모노박탐 등을 포함하는 기타 베타락탐계 항생제에 알레르기 반응을 보입니다.1
기타 흔한 알레르기항원:2
  • 설폰아미드 항생제
  • 방사선 조영제(RCM)
  • 국소  및 전신 마취제
  • 아세틸살리실산(ASA) 약물
  • 비스테로이드성 항염증제(NSAID) 
Testing Confidence
테스트로 진단 신뢰도 향상
감별 진단에 도움이 되는 진단 검사를 추가하면 진단에 대한 신뢰도가 90 %까지 증가하는 것으로 나타났습니다.i,ii 통상적으로, 알레르기성 또는 자가 면역 질환의 진단은 사례 이력 및 신체 검사에 의존합니다. 그러나 감별 진단에 도움이 되는 진단 검사를 추가하면 진단에 대한 신뢰도가 높아지는 것으로 나타났습니다.i,ii 진단 검사는 또한 환자의 삶의 질과 생산성을 높이고 결근과 관련된 비용을 줄이며 의약품의 사용을 최적화하고 예정되지 않은 의료기관 방문을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.iii,iv 
i. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. Allergy. 2004;59 (Suppl78):35-41.
ii. NiggemannB, Nilsson M, Friedrichs F. Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by in vitro allergen specific IgE testing. Pediatr Allergy Immunol. 2008;19:325-331
iii. Welsh N, et al. The Benefits of Specific Immunoglobulin E Testing in the Primary Care Setting. J Am Pharm Assoc. 2006;46:627.
iv. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, et al. Identification of allergic disease among users of antihistamines. J Manag Care Pharm. 2004; 10 (3): 234-238
테스트에 대해 자세히 알아보십시오. 
550 개 이상의 알레르기 항원에 대한 학술 정보를 얻으십시오.
약물 알레르기 환자의 관리 및 치료 
약물 알레르기 관리에 가장 효과적인 전략은 다음과 같습니다.1,2,4
  • 의심 약물의 중단
  • 약물 및 교차 반응 약물의 영구적 회피
가능하면 연관성 없는 화학적 구조를 가진 다른 약물로 대체해야 합니다.2
약물 이상반응을 사전에 예방하는 것은 환자 관리의 필수적인 부분입니다. 일반 의약품(OTC)을 포함하여 피해야 할 약물에 관한 정보를 문서화하여 환자에게 제공하는 의사들도 많이 있습니다.2 특히 심한 반응을 보인 이력이 있는 환자의 경우 약물명이 새겨진 알레르기 의료 팔찌나 목걸이의 착용도 고려할 수 있습니다.2
약물 알레르기가 있는 환자의 관리와 치료에 도움을 주기 위해 진료지침이 개발되었습니다.
Practice Parameters
진료지침 및 가이드라인
약물 알레르기용:
참고문헌
  1. Żukiewicz-Sobczak WA, Wróblewska P, Adamczuk P, Zwoliński J, Oniszczuk A, Wojtyła-Buciora P, Silny W. Drugs as important factors causing allergies. Postepy Dermatol Alergol. 2015 Oct;32(5):388-92. 
  2. Warrington R, Silviu-Dan F. Drug allergy. Allergy Asthma Clin Immunol. 2011 Nov 10;7(Suppl 1):S10. 
  3. Joint Task Force on Practice Parameters; American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American College of Allergy, Asthma and Immunology; Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology. Drug allergy: an updated practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010; 105: 259–273. 
  4. Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, et al. International consensus on drug allergy. Allergy. 2014;69(4):420–37.
  5. Warrington R, Silviu-Dan F, Wong, T. Drug allergy. Practical guide for allergy and immunology in Canada 2018. Allergy, Asthma, and Clinical Immunology. 2018 14(Suppl 2):60.
  6. Demoly P, Kropf R, Bircher A, Pichler WJ. Drug hypersensitivity: questionnaire. EAACI interest group on drug hypersensitivity. Allergy. 1999; 54: 999-1003.