ImmunoCAP™ Total IgE mide la cantidad total de IgE circulante en muestras de plasma o suero humano.1 Los anticuerpos de IgE pueden aparecer como resultado de la sensibilización a los alérgenos. En muchos pacientes que sufren de asma, rinitis o dermatitis atópica debido a una alergia, puede haber una concentración de IgE total elevada.1,3-5
ImmunoCAP Total IgE es una prueba totalmente cuantitativa que proporciona niveles precisos de IgE circulante en un amplio rango de medición de entre 2 y 5000 kU/l.1 Para pacientes con bajos niveles séricos de IgE, ImmunoCAP Total IgE Low Range ofrece una medición cuantitativa de entre 0,1 y 100 kU/l.2