Yolanda, una niña de 5 años con antecedentes de alergia al huevo, acude a consulta porque hace poco ha comido tarta una fiesta de cumpleaños. Su madre explicó que Yolanda no experimentó ninguna reacción aparente después de este hecho y se pregunta si Yolanda ha superado la alergia al huevo.
Su médico le hace la anamnesis completa y una exploración física y decide realizar pruebas con clara de huevo con reflejo a componentes.
Los padres de Yolanda eliminaron el huevo de su alimentación. Vea cómo el análisis de IgE específica puede ayudar a determinar si ahora puede tolerar el huevo.
Estos resultados, junto con los antecedentes y los síntomas de este paciente, ayudan a confirmar el diagnóstico.
Prueba | Tipo | Resultados de Yolanda |
---|---|---|
Clara de huevo | Alérgeno completo | 6,4 |
Gal d 1 (ovomucoide) | Componente de alérgeno | <0,10 |
Gal d 2 (ovoalbúmina) | Componente de alérgeno | 5,42 |
Prueba | Tipo | Resultados de Yolanda |
---|
La falta de sensibilización de IgE ante Gal d 1 (ovomucoide) de Yolanda indica que puede comer huevo horneado de manera frecuente.1 Puede indicarse una prueba de provocación en abierto con huevo horneado (por ejemplo, con una magdalena).
PLAN DE TRATAMIENTO MÉDICO
SEGUIMIENTO
Las personas, los lugares y los eventos descritos en estos casos clínicos y que aparecen en las fotografías no representan a pacientes reales ni están relacionados de ninguna manera con Thermo Fisher Scientific.