+
환자 및 보호자
알레르기 및 자가면역질환
환영합니다. 환자 또는 진단검사의학 관련 의료인 위한 컨텐츠를 보려면 여기를 클릭하십시오.
전문의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 전문의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 전문의료인임을 확인하는 것입니다.
진단검사의학 관련 의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 진단검사의학 관련 의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 진단검사의학 관련 의료인임을 확인하는 것입니다.
계란 알레르기: 개요, 진단 및 치료
계란 알레르기에 관하여
계란 알레르기는 영아와 유아기 소아들에게 두 번째로 가장 흔한 식품 알레르기이며, 유병률은 우유에 이어 두 번째로 높습니다.1,2 계란 알레르기는 0.5~2.5%의 영유아에게 영향을 미치는 것으로 추정됩니다.2,3 계란 알레르기는 일반적으로 생후 첫해의 하반기에 나타나며 발병 연령의 중간값은 10개월입니다.1
계란 알레르기의 해소는 낮은 IgE 수준과 피부 증상 이상의 전신 반응이 나타나지 않는 것과 깊은 관련이 있습니다.3 소아 환자의 약 50%는 6살이 될 때까지 계란 알레르기에서 회복될 가능성이 있지만, 연구 결과에 따르면 이전에 비해 소아의 계란 알레르기 회복이 훨씬 느려진 것으로 나타났습니다.3,4
또한, 계란 알레르기는 아토피 피부염이 있는 소아에서 가장 흔한 식품 알레르기로 밝혀졌고, 아토피 피부염의 알레르기 평가를 위해 시행된 경구식품유발검사(oral food challenge)에서 양성 반응을 보인 소아의 약 3분의 2는 계란 알레르기가 있는 것으로 나타났습니다.1,2
IgE 매개 반응은 가장 일반적인 계란 알레르기 반응입니다.1 소아들은 대개 섭취 후 수 분 또는 최대 2시간 이내에 두드러기 또는 혈관부종이 일반적으로 나타납니다.1 피부 증상이 가장 흔하지만 위장관 증상 또는 기침, 쌕쌕거림, 가슴 및 목 답답함, 저혈압, 허탈과 같은 호흡기 증상이 나타날 수 있습니다.1,5 계란에 대한 반응의 중증도는 예측할 수 없으며 노출에 따라 다를 수 있고 생명을 위협하는 아나필락시스를 초래할 수 있습니다.1,5
최대 2.5%의 소아
계란 알레르기는 0.5~2.5%의 유아에게 영향을 미치는 것으로 추정됩니다.2,3
피부 증상이 가장 흔하지만 위장관 증상 또는 다음을 포함하는 호흡기 증상도 나타날 수 있습니다.  
  • 기침
  • 쌕쌕거림
  • 가슴 답답함
  • 인후 답답함
  • 저혈압
  • 허탈 
계란에 대한 반응의 중증도는 예측할 수 없고, 노출에 따라 다를 수 있으며, 생명을 위협하는 아나필락시스를 초래할 수 있습니다.1,5    
계란 알레르기 진단 감별진단을 위한 검사
계란 알레르기에 대한 일반적인 진단 절차는 신체 검사와 상세한 의학적 병력으로 시작됩니다.6-8 다음 단계에는 특이 IgE 또는 피부단자검사와 같은 절차가 포함될 수 있습니다.  이러한 검사는 계란 알레르기 진단을 보조하거나 경구식품유발검사 여부를 결정하는 데 사용됩니다.1,6- 9
계란 알레르기 가능성이 있는 환자를 평가할 때 정확한 진단을 내리는 것은 불필요한 식이 제한을 피하고 생명을 위협하는 반응을 예방하는 데 중요합니다.6
누가 검사를 받아야 합니까?
계란 알레르기가 있는 환자는 심각한 반응을 일으킬 위험이 높기 때문에 미리 환자를 식별하는 것이 매우 중요합니다.1 특히 천식 환자에게 심한 반응이 일어날 위험이 높습니다.1 또한 계란 알레르기가 있으면 땅콩과 기타 식품 알레르기가 발생할 위험이 증가하는 것과 관련이 있고 호흡기 알레르기 및 천식이 발생할 수도 있습니다.1-3
다른 식품 알레르기와 마찬가지로 증상의 중증도는 반응에 따라 크게 달라질 수 있으며, 초기 반응의 중증도로 후속 반응의 중증도를 예측할 수는 없습니다.1
익힌 계란 알레르기에 대한 내성
일반적으로 계란을 철저하게 피하는 것이 권장되지만, 계란 알레르기가 있는 소아 중 일부는 머핀이나 쿠키와 같이 제빵류에 포함된 완전히 익힌 계란에 내성이 있을 수 있습니다. 연구 결과 계란 알레르기가 있는 어린이의 70%는 실제로 제과 제빵류 등에 포함된 완전히 익힌 계란에 내성이 있는 것으로 나타났습니다. 특이 IgE 혈액 검사는 환자가 익힌 계란에 내성이 있는지 판단하기 위한 경구식품유발검사에 적합한 대상인지 확인하는 데 도움이 됩니다.14
알고리즘을 보려면 클릭하십시오6
식품 알레르기 가능성이 있는 환자에 대한 평가는 철저한 병력 및 신체 검사로부터 시작됩니다. 임상 병력에서 IgE 매개 식품 알레르기가 의심되면 확실한 진단을 위해 피부단자검사 또는 특이 IgE 혈액 검사가 필요합니다.
성분항원 검사란 무엇입니까?
What is component testing?
환자가 “계란 알레르기가 있습니까?”라고 물었을 때 “예” 또는 “아니오”라고 대답을 하고 그냥 두려고 합니다. 그러나 환자의 증상을 유발하는 특정 단백질과 같은 알레르기 감작 원인에 대한 더 많은 정보를 발견 할 수 있는 방법이 있다면 어떨까요?
알레르겐 성분항원으로 검사하면 구운 계란 제품에는 견딜 수 있는 환자인지 평가하는 데 도움이됩니다. 따라서 “계란에 알레르기가 있습니까?”라는 질문에만 대답하는 대신, 어떤 단백질이 반응을 유발하는지, 해당 단백질과 관련된 반응의 위험 및 알레르기를 유발할 가능성을 정확하게 알 수 있습니다.
계란 성분항원에 대한 특정 IgE 혈액 검사는 알레르기가 머핀, 케이크 또는 기타 구운 식품과 같이 광범위한 열에 노출 될 때 분해 될 수있는 단백질에 대한 것인지에 대한 질문에 답할 수 있습니다. 알레르겐 성분을 이용한 시험은 또한 구강 식품 유발검사 (OFC)가 권장되는지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. OFC 검사를 활용하여 식품 알레르기를 확인하거나 환자가 식품 알레르기를 극복했는지 확인할 수 있습니다.
계란 성분항원검사로 감작 여부를 확인하면 다음과 같은 질문에 대한 답변을 제공 할 수있는 개인별 관리 계획을 만들 수 있습니다:
"케이크 한 조각이 증상을 유발합니까?"
"계란 알레르기를 일으킬 수 있습니까?"
당신은 환자와 보호자에게 정보 뿐만 아니라 심리적 안정감도 줄 수 있습니다.
계란 알레르기와 삶의 질
계란 알레르기를 포함한 식품 알레르기는 삶의 질에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.10 많은 연구에서 식품 알레르기가 건강 관련 삶의 질(HRQoL)에 미치는 부정적인 영향은 물론, 식품 알레르기로 인한 재정적, 정서적 부담에 대해 자세히 논하고 있습니다.9 연구에서 확인된 문제에는 식단으로 인한 차별감, 음식에 대한 걱정, 신체적 및 정서적 억압, 가중된 책임감, 사회 활동(사교의 제한, 학교, 여행, 외식)에 미치는 영향, 불안, 스트레스, 따림, 지속적인 주의 등이 포함됩니다.9
계란 성분이 흔히 포함되는 음식 
계란은 많은 음식에 재료로 사용될 수 있으므로 담당 의사는 식품 라벨을 읽고  해석하는 방법을 환자에게 교육하는 것이 중요합니다.11  알레르기항원 회피를 통해 환자를 안전하게 보호하기 위해서는 높은 수준의 환자 교육이 필요합니다.
계란 성분이 포함될 수 있는 음식:1
  • 제과 제빵류
  • 계란 대체제
  • 레시틴
  • 마카로니
  • 마지팬(marzipan) 
  • 마시멜로 
  • 누가(nougat) 
  • 파스타
"계란 대체제"로 판매되는 상용 제품에는 계란 성분이 포함될 수 있으므로 의사는 환자에게 계란 대체제와 보완제에 대해 충분히 설명해야 합니다. 또한 계란 흰자와 껍질은 정화제로 사용되며 콘소메(consommés), 수프 스톡, 와인, 알코올 음료 및 커피 음료에도 포함될 수 있습니다. 계란 흰자는 식빵 제품의 계란물칠(egg wash)용으로도 사용할 수 있습니다.1
또한 일부 약물과 백신에도 계란에서 유래한 성분이 포함될 수 있습니다. 환자는 특히 새로운 약물이나 백신을 투여받기 전에 자신의 담당 의사와 약사가 모두 자신의 계란 알레르기를 잘 인식하고 있는지 확실히 알고 있어야 합니다.1
Testing Confidence
테스트로 진단 신뢰도 향상
감별 진단에 도움이 되는 진단 검사를 추가하면 진단에 대한 신뢰도가 90 %까지 증가하는 것으로 나타났습니다.i,ii 통상적으로, 알레르기성 또는 자가 면역 질환의 진단은 사례 이력 및 신체 검사에 의존합니다. 그러나 감별 진단에 도움이 되는 진단 검사를 추가하면 진단에 대한 신뢰도가 높아지는 것으로 나타났습니다.i,ii 진단 검사는 또한 환자의 삶의 질과 생산성을 높이고 결근과 관련된 비용을 줄이며 의약품의 사용을 최적화하고 예정되지 않은 의료기관 방문을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.iii,iv 
i. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. Allergy. 2004;59 (Suppl78):35-41.
ii. NiggemannB, Nilsson M, Friedrichs F. Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by in vitro allergen specific IgE testing. Pediatr Allergy Immunol. 2008;19:325-331
iii. Welsh N, et al. The Benefits of Specific Immunoglobulin E Testing in the Primary Care Setting. J Am Pharm Assoc. 2006;46:627.
iv. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, et al. Identification of allergic disease among users of antihistamines. J Manag Care Pharm. 2004; 10 (3): 234-238
테스트에 대해 자세히 알아보십시오. 
550 개 이상의 알레르기 항원에 대한 학술 정보를 얻으십시오.
계란 알레르기 환자의 관리 및 치료
현재 계란 알레르기에 사용할 수 있는 유일한 치료법은 회피하는 것이지만, 계란은 많은 음식에서 사용되는 다목적 재료이므로 계란을 완전히 회피하는 것이 쉽지 않습니다. 계란 알레르기 관리는 다른 식품 알레르기와 유사하므로 우발적인 노출을 피하고 노출 발생 시 증상을 적절하게 관리하는 방법에 대한 교육이 필요합니다.1
식단에서 계란을 제거해도 영양 결핍이 발생하지 않도록 계란 알레르기가 있는 환자, 특히 다른 식이에도 제한이 있는 환자(예: 다중 식품 알레르기)의 치료에 영양사도 관여해야 합니다. 또한 교차 오염을 통한 우발적 노출의 가능성에 대해서도 환자와 상담해야 합니다.1
식품 알레르기가 있는 환자의 관리와 치료에 도움을 주기 위해 진료지침이 개발되었습니다.
참고문헌
  1. Caubet JC, Wang J. Current Understanding of Egg Allergy. Pediatric Clinics of North America 58.2 (2011): 427–443. 
  2. Savage, JH et al. The natural history of egg allergy. J Allergy Clin Immunol. 2007;120(6) 1413-1417.
  3. Sicherer SH et al. The Natural History of Egg Allergy in an Observational Cohort. J Allergy Clin Immunol. 2014; 133(2): 492–499.e8. 
  4. Johns Hopkins Medicine, Milk And Egg Allergies Harder to Outgrow https://www.sciencedaily.com/releases/2007/12/071215205437.htm. Accessed May 2019.
  5. Tan JW, Joshi P. Egg allergy: An update. J Paediatr Child Health. 2014 Jan;50(1):11-5. 
  6. Kattan JD, Sicherer SH. Optimizing the Diagnosis of Food allergy. Immunol Allergy Clin North Am. 2015; 35(1): 61–76.
  7. Kurowski K, Boxer RW. Food allergies: detection and management. Am Fam Physician. 2008;77:1678-1688. 
  8. Burks AW, Tank M, Sicherer S, et al. ICON: Food allergy. J Allergy Clin Immunol. 2012;129:906-920. 
  9. Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol. 2018 Jan;141(1):41-58
  10. Antolín‐Amérigo et al. Quality of life in patients with food allergy. Clin Mol Allergy. 2016;14:4
  11. Mofidi S. Nutritional management of pediatric food hypersensitivity. Pediatrics. 2003;111(6 Pt 3):1645–53.    
  12. Wickman M. When allergies complicate allergies. Allergy. 2005;60 (suppl 79):14-18.  
  13. Eggleston PA. Control of environmental allergens as a therapeutic approach. lmmunol Allergy Clin North Am. 2003;23(3):533-547. 
  14. Lemon-Mule H, et al. Immunologic changes in children with egg allergy ingesting extensively heated egg. J Allergy Clin Immunol. 2008;122:977–83.