+
환자 및 보호자
알레르기 및 자가면역질환
환영합니다. 환자 또는 진단검사의학 관련 의료인 위한 컨텐츠를 보려면 여기를 클릭하십시오.
전문의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 전문의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 전문의료인임을 확인하는 것입니다.
진단검사의학 관련 의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 진단검사의학 관련 의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 진단검사의학 관련 의료인임을 확인하는 것입니다.
비만세포증: 개요, 진단 및 치료
비만세포증에 관하여
비만세포증 또는 비만세포 활성화 장애는 위장관(GI), 피부, 골수, 비장, 간 및 림프절에서 비만세포 수가 증가하는 특징이 있습니다.1 비만세포는 염증 과정과 아나필락시스 같은 심각한 반응에서 중추적인 역할을 합니다.2 비만세포증은 두 가지 흔한 형태로 전신성 비만세포증과 피부 비만세포증이 있습니다.
  • 전신 비만세포증(SM)은 더 중증인 형태의 비만세포증이며 소아보다는 성인에서 더 흔하게 나타납니다. 증상은 영향을 받는 기관에 따라 다르며, 피부 병변, 내부 기관 통증, 뼈 통증, 설사와 구토, 체중 감소 및 심혈관 증상 등이 포함될 수 있습니다. 다양한 종류의 SM에서는 대부분의 경우 트립타제 수치가 상승합니다.3
  • 피부 비만세포증(CM)은 더 양성인 형태의 비만세포증이며 피부에만 영향을 미칩니다. 색소두드러기는 소아에서 피부 비만세포증 중 가장 흔한 증상이며 증례의 70~90%를 차지합니다. CM은 성인보다는 소아에서 더 흔하며 대부분의 경우 성장하면서 사라집니다.4,5
비만세포증을 앓고 있는 사람들이 얼마나 되는지는 알려져 있지 않지만, 보수적으로 추정된 발병률은 매년 인구 백만 명당 신규 환자 3~7명 수준입니다.6 대부분의 비만세포증은 평생 동안 양성 원인이 나타납니다. 일부는 유아기 및 초기 소아기에 발생하는 경우가 있고, 성인이 되어 나타나는 경우도 있습니다.6 소아기의 비만세포증은 자연적으로 해소될 수 있으며 보통은 피부에만 침범합니다. 반면에 성인기에 발현이 시작된 환자인 경우 질병의 경과는 주로 만성으로 진행되며 피부 뿐만 아니라 다른 기관계에서의 전신 증상도 나타냅니다.6
매년 백만 명당 3~7명의 신규 환자6
보수적으로 추정된
비만세포증의 발병률은
매년 인구 백만 명당
신규 환자 3~7명 수준입니다.6
또한 비만세포증 환자는 다음을 포함한 급성 전신 증상이 있을 수 있습니다.6
  • 홍조
  • 숨가쁨
  • 두근거림
  • 구역감
  • 설사
  • 저혈압
  • 실신
  • 무기력증
  • 장시간 지속되는 피로
비만세포증의 가장 흔한 신체 증상은 피부, 간, 비장 및 심혈관계가 연관되어 나타납니다. 일부 만성 전신 증상의 경우 위장관과 신경계도 연관될 수도 있습니다.6
비만세포증 진단: 감별진단을 위한 검사    
비만세포증의 가장 흔한 신체 증상은 피부, 간, 비장 및 심혈관계가 연관되어 나타납니다. 일부 만성 전신 증상의 경우 위장관과 신경계도 연관될 수 있습니다.6 이 질병이 있는 대부분의 환자들은 피부에 가려운 병변이 있습니다.
세계보건기구(WHO)는 다양한 형태의 비만세포증에 대해 합의된 정의와 진단 기준이 있습니다.7
주요 기준
  • 조직학/면역조직화학적 변화: 골수 절편에서 15개를 초과하는 비만세포가 포함된 비만세포 응집체
보조 기준
  • 세포학적 변화: 형태학적으로 비정상인 비만세포가 >25%
  • 코돈 816에서 c-kit의 돌연변이 검출
  • 면역표현형의 변화: 골수, 말초 혈액 또는 다른 기관의 비만세포에서 CD25(± CD2) 발현
  • 총 혈청 트립타제 수치가 지속적으로 >20ng/mL로 유지됨(동반 혈액 질환이 있거나 급성 비만세포 방출의 증거가 있는 경우에는 적용되지 않음)
전신 비만세포증의 진단
  • 주요 기준 최소 1개 + 보조 기준 1개
  • 보조 기준 최소 3개
비만세포증과 아나필락시스
트립타제 검사에서는 비만세포로부터 순환계로 방출되는 총 트립타제 수치를 측정합니다. 이를 통해 의사는 환자의 기준 트립타제 수치 또는 의심되는 알레르기 반응 후 일시적인 트립타제 수치 상승을 평가할 수 있습니다. 건강한 사람의 경우 기준 트립타제 수치는 대략 1~15 μg/l로 알려져 있습니다.3,8 개인별로 고유한 기준 수치가 있으며, 이는 대부분 시간이 경과해도 안정적으로 유지됩니다.8
비만세포증 진단을 받은 성인에서 아나필락시스의 유병률은 일반 인구에서 예상되는 것보다 훨씬 높은 49%에 달하는 것으로 알려져 있습니다.6 어린이의 경우 아나필락시스 발생 위험은 광범위한 피부 증상이 있으면서 혈청 트립타제의 기준 수치가 높은 환자로 제한됩니다.6 높은 신뢰성을 제공하는 트립타제 검사는 비만세포의 연관을 확인하는 데 유용한 도구입니다.
검체 채취
측정 범위는 1~200 μg/l이며 필요한 혈청 또는 혈장의 양은 검사당 40 μl입니다. 정맥혈에서 채취한 혈청 및 혈장 검체를 모두 사용할 수 있습니다. 채혈하거나 혈청이나 혈장을 준비할 때 특별히 필요한 절차는 없습니다.
검체 1(최고 수치): 반응 후 가능한 한 빨리(15분~3시간) 채혈12-14
검체 2(기준 수치):  모든 임상 증상이 완전히 해소된 후(약 24~48시간 또는 그 이후) 채혈10,15-17
시기
트립타제 수치는 아나필락시스 반응이 나타난 후 15분~120분 사이에 최고치에 도달합니다. 상승된 트립타제 수치는 일반적으로 아나필락시스 반응 후 최대 3~6시간 내에 검출할 수 있으며 12~14시간 이내에 정상적인 기준 수치로 돌아갑니다.  24시간 후에도 여전히 수치가 정상 범위를 넘어선 경우 기준 수치를 설정하기 위해 1~2주 후에 다시 검체를 채취해야 합니다.  아나필락시스가 진행되는 동안 순차적인 측정과 개별 기준 수치와의 비교도 제안되었습니다.
기준 수치 측정:  급성 반응이 있는 기간을 제외하고는 언제든지(증상 전 또는 후) 혈액을 채취할 수 있습니다. 10,15-17
비만세포 활성화 확인:  반응이 일어난 때와 가능한 한 가까운 시점, 아나필락시스 증상이 나타난 후 15분~3시간 내에 혈액을 채취해야 합니다. 일반적으로 아나필락시스 반응이 발생한 후 최대 6시간 내에 상승된 트립타제 수치가 검출될 수 있으며, 모든 임상 증상이 완전히 해소된 후 약 24~48시간 사이에 기준 수치로 돌아옵니다.12-14
비만세포의 활성화 확인:  ∆-트립타제(최대 - 기준선 수치)가 개인별 기준선 트립타제 수치 + 2 μg/l의 ≥ 20%인 경우에 확인됩니다.11
Testing Confidence
테스트로 진단 신뢰도 향상
감별 진단에 도움이 되는 진단 검사를 추가하면 진단에 대한 신뢰도가 90 %까지 증가하는 것으로 나타났습니다.i,ii 통상적으로, 알레르기성 또는 자가 면역 질환의 진단은 사례 이력 및 신체 검사에 의존합니다. 그러나 감별 진단에 도움이 되는 진단 검사를 추가하면 진단에 대한 신뢰도가 높아지는 것으로 나타났습니다.i,ii 진단 검사는 또한 환자의 삶의 질과 생산성을 높이고 결근과 관련된 비용을 줄이며 의약품의 사용을 최적화하고 예정되지 않은 의료기관 방문을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.iii,iv 
i. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. Allergy. 2004;59 (Suppl78):35-41.
ii. NiggemannB, Nilsson M, Friedrichs F. Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by in vitro allergen specific IgE testing. Pediatr Allergy Immunol. 2008;19:325-331
iii. Welsh N, et al. The Benefits of Specific Immunoglobulin E Testing in the Primary Care Setting. J Am Pharm Assoc. 2006;46:627.
iv. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, et al. Identification of allergic disease among users of antihistamines. J Manag Care Pharm. 2004; 10 (3): 234-238
테스트에 대해 자세히 알아보십시오. 
550 개 이상의 알레르기 항원에 대한 학술 정보를 얻으십시오.
비만세포증 환자의 관리 및 치료
불행하게도 의사와 환자에게 비만세포증을 해결하기 위해 사용할 수 있는 치료법은 아직 없습니다. 주된 관리 전략은 곤충의 독, 극한 온도, 자극, 알코올 또는 약물(예: 아스피린, 방사선 조영제, 특정 마취제)과 같은 식별된 유발인자와 알레르기항원을 피하는 것입니다.9
비만세포증 치료에는 알레르기항원 노출 위험을 최소화하기 위한 3가지 유형의 중재 방법이 사용됩니다.
1. 음식과 환경 속 알레르기항원 회피
2. 약리학적 관리
3. 면역요법
비만세포증 환자의 관리와 치료에 도움을 주기 위해 임상 지침이 개발되었습니다. 진료지침과 가이드라인에 따라 비만세포증에 대한 재평가가 권장됩니다(특히 어린 소아의 경우).11 알레르기항원 면역요법 사용에 대한 진료지침도 관련 리소스로 활용할 수 있습니다.
구체적인 관리 계획을 실행하고 있어도 증상은 재발할 수 있습니다. 아나필락시스 병력이 있는 환자의 경우에는 가장 주의깊은 관리가 필요합니다. 알려진 알레르기 항원, 특히 Hypermenoptera(벌목) 독에 의해 아나필락시스가 시작된 경우 후속 추적 방문 시 면역요법을 고려하고 환자와 이 가능성을 논의해 볼 수 있습니다.10 증상이 지속되거나 추가 알레르기가 발생한 것으로 의심되면 추가 검사의 수행이 도움이 될 수 있습니다.
참고문헌
  1. Valent P, et al. Standards and standardization in mastocytosis: consensus statements on diagnostics, treatment recommendations and response criteria. Eur J Clin Invest. 2007;37. 435-53. 
  2. Valent P, et al. Definitions, criteria and global classification of mast cell disorders with special reference to mast cell activation syndromes: a consensus proposal. Int Arch Allergy Immunol. 2012;157(3):215-225.
  3. Schwartz, LB. Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin N Am. 2006; 26(3):451-463. 
  4. Hartmann K, et al. Cutaneous manifestations in patients with mastocytosis: Consensus report of the European Competence Network on Mastocytosis; the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; and the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. J Allergy Clin Immunol. 2016 Jan;137(1):35-45 
  5. Castells M et al. Diagnosis and treatment of cutaneous mastocytosis in children: practical recommendations. Am J Clin Dermatol. 2011 Aug 1; 12(4): 259–270. 
  6. Brockow K, Metcalfe DD. Mastocytosis. Chem Immunol Allergy. 2010;95:110–24. 
  7. Valent P, Akin C, Metcalffe DD. 비만세포증: 2016 updated WHO classification and novel emerging treatment concepts. Blood. 2017 Mar 16;129(11):1420-1427  
  8. Komarow et al. Serum tryptase levels in atopic and nonatopic children. J Allergy Clin Immunol. 2009(124): 845-47.  
  9. Molderings GJ, Brettner S, Homann J, et al. Mast cell activation disease: a concise practical guide for diagnostic workup and therapeutic options. J Hematol Oncol. 2011;4:10.
  10. González de Olano D, Alvarez-Twose I, Esteban-López MI, et al. Safety and effectiveness of immunotherapy in patients with indolent systemic mastocytosis presenting with Hymenoptera venom anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol. 2008;121(2):519-526.
  11. Castells, M, Metcalfe DD, and Escribano L. Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Cutaneous Mastocytosis in Children. Am J Clin Dermatol. 2011;12(4):259-270.