+
환자 및 보호자
알레르기 및 자가면역질환
환영합니다. 환자 또는 진단검사의학 관련 의료인 위한 컨텐츠를 보려면 여기를 클릭하십시오.
전문의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 전문의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 전문의료인임을 확인하는 것입니다.
진단검사의학 관련 의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 진단검사의학 관련 의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 진단검사의학 관련 의료인임을 확인하는 것입니다.
밀 알레르기: 개요, 진단 및 치료
밀 알레르기에 관하여
밀의 불용성 글리아딘에 대한 IgE 매개 반응으로 나타나는 밀 알레르기는 소아의 가장 흔한 알레르기 반응 중 하나이며 성인에서는 덜 흔하게 발견될 수 있습니다.1,2 식품 알레르기 환자 중에서 11 ~20 %의 아동 및 25 %의 성인이 밀 알레르기로 진단됩니다.1 연구 결과 소아에서 밀 알레르기의 유병률은 약 0.4%로 나타났습니다.3 미국의 한 연구에 따르면 소아의 밀 알레르기의 해소율은 만 29 세 까지는 4 %, 만 56 세 까지는 8 %, 만 12세까지는 65 %로 추정됩니다.3
노출 경로에 따라 밀 알레르기는 세 가지 주요 유형으로 분류됩니다.3
  • 직업성 천식(예: 제빵사 천식(baker’s asthma)과 비염)
  • 밀 의존성 운동유발 아나필락시스(WDEIA) 및 접촉성 두드러기
  • 피부, 위장관 또는 기도에 영향을 미치는 식품 알레르기
밀 제품의 경구 섭취 또는 밀가루 흡입이 감작을 일으키는 주요 경로입니다.4
제빵사 천식(baker’s asthma)과 비염은 밀가루의 흡입으로 나타나는 알레르기 반응이 특징이며, 최대 10 ~ 15 %의 제빵사, 제분업자, 생과자 공장 근로자에게 영향을 미칩니다.3 일부 환자는 익히지 않은 밀가루로 오염된 음식을 먹은 후 증상이 나타날 수 있지만, 이 외에 조리된 밀을 섭취한 경우에는 이들 환자에서 문제가 보고되지 않았습니다.3 밀가루 흡입에 의해 나타나는 증상으로는 비염, 결막염, 접촉성 두드러기 등이 있습니다.4
밀 의존성 운동 유발 아나필락시스는 밀 섭취와 운동의 상호 작용으로 아나필락시스 형태의 반응을 유발하는 희귀 질환으로서 혈관부종, 호흡곤란 및 쇼크를 유발합니다.1,4 WDEIA는 일반적으로 성인에서 진단되며 청소년에서 산발적으로 진단됩니다.1 WDEIA 증상은 일반적으로 운동 시작 전 10분~4시간 내에 밀을 섭취하고 운동을 시작한 후 10 ~ 60 분 사이에 나타납니다.1 WDEIA가 발생하면 밀에 의해 유발된 아나필락시스로 치료해야 합니다.5
밀에 대한 식품 알레르기는 소아 및 성인 모두에서 두드러기/혈관부종, 천식, 알레르기 비염, 복통, 구토, 아토피성 피부염의 급성 악화 등의 다양한 증상으로 나타납니다.3,5 밀에 대한 식품 알레르기 증상은 밀을 섭취한 후 수 분에서 최대 2시간 이내에 나타납니다.1,5 소아의 경우 구토 또는 설사와 같은 위장관 증상이 가장 흔하고 만 1세에서 가장 많이 발생합니다.1,4 소아의 약 40 %에서는 피부 증상(예: 두드러기, 홍반, 혈관부종, 가려움증 또는 아토피 피부염 악화)이 관찰됩니다.1
연령이 높은 소아의 경우는 대부분 천명, 그렁거림, 지속적인 기침, 쉰 목소리, 호흡기 장애, 비강 울혈 등의 호흡기 질환을 동반하는 피부염으로 고통을 겪으며, 가장 중증일 때는 아나필락시스가 발생하기도 합니다.1 청소년과 성인의 경우 45 ~ 50%에서 아나필락시스 증상을 포함한 가장 심각한 형태의 알레르기가 주로 발생합니다.1 이 연령대에서 피부와 위장관 증상은 흔하지 않습니다.1
11% ~ 20% %의 어린이 
식품 알레르기 환자의 경우, 11 ~ 20 %의 어린이와 25 %의 성인에서 밀 알레르기가 진단됩니다.1
밀에 대한 식품 알레르기는 다양한 증상 으로 나타납니다.1,4,5
  • 두드러기/혈관부종
  • 천식
  • 알레르기 비염
  • 쌕쌕거림
  • 그렁거림
  • 지속적인 기침
  • 쉰 목소리
  • 복통
  • 구토
  • 아토피 피부염의 급성 악화 
  • 설사
  • 홍반
  • 호흡기 장애
  • 비강 울혈
밀 알레르기, 셀리악병 및 비셀리악 글루텐 민감성(NCGS)은 서로 증상을 명확하게 구분할 수 있을 만큼 차이가 크지 않아 이들 질환을 감별하기가 어려울 수 있습니다.2
밀 알레르기 감별진단을 위한 검사
모든 식품 알레르기와 마찬가지로 밀 알레르기 진단은 신체검사로 시작되며, 특히 식품 알레르기에 중점을 둔 환자 병력의 확인이 매우 중요합니다.6,7
밀 알레르기에 중점을 둔 환자 병력 확인 결과는 필요한 검사와 결과 해석의 방향을 정하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 체계적인 접근법은 특이 IgE 정량검사 그리고/또는 피부단자검사와 더불어 식품 알레르기로 보고된 증상들이 식품 알레르기를 진단하기에 충분한지, 또는 경구식품유발검사(oral food challenge, OFC)를 고려해야 하는지 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다.3,5,9
밀 알레르기 및 글루텐 관련 질환
밀 알레르기는 글루텐과 관련된 여러 질환 중 하나입니다.1 주요 밀 관련 식품 질환은 밀 알레르기, 셀리악병, 비셀리악 글루텐 민감성(NCGS) 등 세 가지로 구분됩니다.4 밀 알레르기, 셀리악병 및 NCGS은 서로 증상을 명확하게 구분할 수 있을 만큼 차이가 크지 않아 이들 질환을 감별하기가 어려울 수 있습니다.2
밀 알레르기, 셀리악병 및 NCGS와 관련된 증상들은 서로 중복될 수는 있지만 각기 다른 기전이 관여하므로 이들 질환은 개별적인 특징이 있습니다.3,4 밀 알레르기는 밀 섭취 후 수 분~수 시간 내에 발생하는 IgE 매개 반응이라는 측면에서 셀리악병이나 NCGS와는 다릅니다.4
누가 검사를 받아야 합니까?
지침에 따르면 음식을 섭취한 후 수 분~수 시간 내에 아나필락시스 또는 복합적인 임상 증상이 나타나는 환자의 경우, 특히 어린 소아에게 나타나거나 해당 증상이 특정 음식을 섭취한 후 두 번째로 발생한 것이라면 밀 알레르기를 비롯한 식품 알레르기를 고려해야 합니다.3
또한 밀 알레르기는 셀리악병 및 비셀리악 글루텐 민감성과의 감별점으로 IgE 매개 반응을 보이기 때문에, 검사를 통해 해당 증상이 실제로 밀 알레르기에 의한 것인지 혹은 글루텐 관련 스펙트럼의 다른 질환으로 인한 것인지 결정할 수 있습니다.4
의심되는 글루텐 관련 질환 진단 알고리즘
글루텐 관련 질환에서 임상적 증상의 공통점과 차이점에 대한 올바른 지식은 단계별 흐름도를 사용한 감별진단 과정에서
임상의에게 도움을 줍니다.
글루텐 관련 질환의 진단:
글루텐 제한 식단
Elli L et al. 
글루텐 관련 질환의 진단:
글루텐 함유 식단
Elli L et al. 
식품 알레르기
진단 알고리즘8
밀 알레르기와 삶의 질
밀 알레르기와 같은 식품 알레르기는 삶의 질에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.10 많은 연구에서 식품 알레르기가 건강 관련 삶의 질(HRQoL)에 미치는 부정적인 영향은 물론, 식품 알레르기로 인한 재정적, 정서적 부담에 대해 자세히 논하고 있습니다.9 연구에서 확인된 문제에는 식단으로 인한 차별감, 음식에 대한 걱정, 신체적 및 정서적 억압, 가중된 책임감, 사회 활동(사교의 제한, 학교, 여행, 외식)에 미치는 영향, 불안, 스트레스, 따돌림, 지속적인 주의 등이 포함됩니다.
밀이 포함된 일반적인 식품 및 음료
밀이 포함되어 있을 수 있는 식품은 다음과 같습니다.11
  • 알코올 음료(곡물 알코올로 제조)
    • 에일, 맥주, 와인, 버번, 위스키 등
  • 제과 제빵류
    • 비스킷, 빵(호밀 빵 포함), 케이크, 쿠키, 크래커 등.
  • 제빵용 믹스
  • 보리 빵과 음료
  • 밀가루 반죽을 입혀 만든 음식(battered food)
  • 부용 큐브(bouillon cubes)
  • 빵가루를 입힌 고기
  • 빵가루를 입힌 채소
  • 시리얼
  • 사탕 또는 초콜릿 사탕
  • 통조림 보관된 가공 육류
  • 시리얼 곡물
  • 쿠스쿠스(Couscous)
  • 그레이비(Gravy)
  • 핫도그
  • 아이스크림
  • 아이스크림 콘
  • 런천미트
  • 감초
  • 맥아
  • 맥아 우유(malted milk)
  • 밀크쉐이크
  • 국수 제품
  • 파스타(국수, 스파게티, 마카로니)
  • 후추(화합물 또는 가루 필러)
  • 파이
  • 가공된 육류
  • 소시지
  • 세몰리나(Semolina)
  • 스낵 식품 
  • 수프 믹스와 수프
  • 간장
  • 정제(Tablets) 
Testing Confidence
테스트로 진단 신뢰도 향상
감별 진단에 도움이 되는 진단 검사를 추가하면 진단에 대한 신뢰도가 90 %까지 증가하는 것으로 나타났습니다.i,ii 통상적으로, 알레르기성 또는 자가 면역 질환의 진단은 사례 이력 및 신체 검사에 의존합니다. 그러나 감별 진단에 도움이 되는 진단 검사를 추가하면 진단에 대한 신뢰도가 높아지는 것으로 나타났습니다.i,ii 진단 검사는 또한 환자의 삶의 질과 생산성을 높이고 결근과 관련된 비용을 줄이며 의약품의 사용을 최적화하고 예정되지 않은 의료기관 방문을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.iii,iv 
i. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al. The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care. Allergy. 2004;59 (Suppl78):35-41.
ii. NiggemannB, Nilsson M, Friedrichs F. Paediatric allergy diagnosis in primary care is improved by in vitro allergen specific IgE testing. Pediatr Allergy Immunol. 2008;19:325-331
iii. Welsh N, et al. The Benefits of Specific Immunoglobulin E Testing in the Primary Care Setting. J Am Pharm Assoc. 2006;46:627.
iv. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, et al. Identification of allergic disease among users of antihistamines. J Manag Care Pharm. 2004; 10 (3): 234-238
테스트에 대해 자세히 알아보십시오. 
550 개 이상의 알레르기 항원에 대한 학술 정보를 얻으십시오.
밀 알레르기 환자의 관리 및 치료
밀 알레르기 관리는 주로 음식에 포함된 밀과 흡입 밀 알레르기항원을 모두 피하는 것이 가장 중요합니다.5 밀에 대한 식품 알레르기가 있는 환자에게는 관련된 식품 알레르기항원을 라벨에서 식별할 수 있는 교육과 함께, 식단에서 밀을 제거하는 데 도움을 주는 서면 지침을 제공해야 합니다.5 모든 형태의 밀 알레르기에 우발적으로 노출되어 아나필락시스 반응이 발생한 경우 에피네프린 자동 주사기가 인명을 구하는 치료 수단이 될 수 있습니다.5
밀을 포함한 식품 알레르기가 있는 환자의 관리와 치료를 돕기 위해 진료지침이 개발되었습니다.
References
  1. Czaja-Bulsa G, Bulsa M. What Do We Know Now about IgE-Mediated Wheat Allergy in Children? Nutrients. 2017 Jan; 9(1): 35.
  2. Biesiekierski JR, Iven J. Non-coeliac gluten sensitivity: piecing the puzzle together. United European Gastroenterol J. 2015 Apr; 3(2): 160–165.
  3. Elli L et al. Diagnosis of gluten related disorders: Celiac disease, wheat allergy and non-celiac gluten sensitivity. World J Gastroenterol. 2015 Jun 21;21(23):7110-9.
  4. Green PH, Lebwhol B, Greywoode R. Celiac Disease. J Allergy Clin Immunol. 2015 May;135(5):1099-106.
  5. Cianferoni A. Wheat allergy: diagnosis and management. J Asthma Allergy. 2016; 9: 13–25.
  6. Kurowski K, Boxer RW. Food allergies: detection and management. Am Fam Physician. 2008;77:1678-1688. 
  7. Burks AW, Tank M, Sicherer S, et al. ICON: Food allergy. J Allergy Clin Immunol. 2012;129:906-920. 
  8. Kattan JD, Sicherer SH. Optimizing the Diagnosis of Food allergy. Immunol Allergy Clin North Am. 2015; 35(1): 61–76.
  9. Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol. 2018 Jan;141(1):41-58.
  10. Antolín‐Amérigo et al. Quality of life in patients with food allergy. Clin Mol Allergy. 2016;14:4.
  11. Steinman HA. "Hidden" allergens in foods. J Allergy Clin Immunol. 1996 Aug;98(2):241-50.