+
환자 및 보호자
알레르기 및 자가면역질환
환영합니다. 환자 또는 진단검사의학 관련 의료인 위한 컨텐츠를 보려면 여기를 클릭하십시오.
전문의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 전문의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 전문의료인임을 확인하는 것입니다.
진단검사의학 관련 의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 진단검사의학 관련 의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 진단검사의학 관련 의료인임을 확인하는 것입니다.
콩 알레르기 뉘앙스: 임상적 콩 알레르기와 꽃가루 관련 콩 알레르기의 감별
만 8세인 Anna와 Oliver 두 아이 모두 자작나무와 콩 알레르기가 있으며 꽃가루가 날리는 계절에 비염 및 피부 건조 증상이 나타나  담당 의사의  진찰을 받았습니다.
Andrea와  OIiver의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 콩 성분항원을 사용하여 검사해 보기로 했습니다.
자작나무와 콩 알레르기 병력이 있는 두 명의 어린이가 꽃가루가 날리는 계절에 건조한 피부와 비염 증상이 나타나자 의사를 찾아갑니다.
환자의 병력
가족력
  • 없음
Anna와 Oliver의 개인 병력
  • 영아 때 습진 및 비염
피부단자검사
검사
유형
Anna의 결과
Oliver의 결과
계란
전체 항원
0
0
우유
전체 항원
0
0
전체 항원
+2
+2
전체 항원
0
0
생선
전체 항원
0
0
자작나무
전체 항원
+2
+1
티모시 잔디
전체 항원
0
0
이전에 Anna와 Oliver를 진료했던 의사는 두 아이에게 자작나무와 콩 알레르기가 있다고 진단했습니다. 또한 자작나무 꽃가루가 날리는 계절에 경구용 항히스타민제를 사용하고 콩과 콩 제품을 피하라고 권고했습니다.
Anna와 Oliver의 ImmunoCAP™ 검사 결과
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
ImmunoCAP 검사 결과(kUA/l)
검사
유형
Anna의 결과
Oliver의 결과
전체 항원
0.8
24
Gly m 4
알레르기 성분항원
15
2.5
Gly m 5
알레르기 성분항원
<0.1
16.2
Gly m 6
알레르기 성분항원
<0.1
6.7
자작나무
전체 항원
58
20
감별진단
Anna
Anna의 검사 결과는 자작나무 꽃가루와 콩 사이에 임상적으로 관련된 교차 반응이 있음을 나타냅니다. Gly m 4에 대한 특이 IgE 항체는 종종 국소 반응과 관련이 있습니다. 하지만 특히 두유처럼 가공이 덜 된 콩을 다량 섭취했을 때는 전신 반응이 일어날 수 있습니다. 임상 병력이 불분명한 경우 콩 알레르기를 확인하기 위해 경구식품유발검사(oral food challenge)를 시도해 볼 수 있습니다.1
정밀 진단
  • 콩에 대한 꽃가루 관련 알레르기 가능성과 함께 자작나무 알레르기를 확인했습니다.
담당 의사 관리 계획
Anna의 담당 의사는 다음과 같이 조언합니다.
  • 두유와 같이 많은 양의 콩 식품을 피합니다.
  • 하지만 콩이 들어있는 모든 식품을 철저히 제한할 필요는 없으며 “인지하기 어려운 정도”의 콩을 섭취했을 때의 위험에 대해 스트레스를 받을 필요도 없습니다.
  • 꽃가루가 날리는 계절 동안 항히스타민제와 비강 스테로이드제를 계속 사용합니다.
추적관찰
  • 일년 후 Anna는 어머니와 함께 다시 담당 의사를 방문하여 진찰을 받았습니다. Anna는 지금까지 잘 관리하고 있습니다.
Oliver
Gly m 5에 대한 감작 수준으로 보아 Oliver는 소량이라도 콩을 먹으면 심각한 알레르기 반응을 일으킬 위험이 높습니다.1
정밀 진단
  • 콩과 자작나무 알레르기가 확인되었습니다.
담당 의사 관리 계획
Oliver의 담당 의사는 다음과 같이 조언합니다.
  • 앞으로도 계속 모든 형태의 콩을 피하고 응급 상황을 대비해 아드레날린 자동주사기를 항상 가지고 다녀야 합니다.
  • Oliver와 가족들은 추가로 자동주사기 사용법 교육을 받야야 합니다.
  • 꽃가루가 날리는 계절 동안 항히스타민제와 비강 스테로이드제를 계속 사용합니다.
추적관찰
  • 일년 후 Oliver는 어머니와 함께 다시 담당 의사를 방문하여 진찰을 받았습니다. Oliver는 지금 건강한 상태입니다. 담당 의사는 Oliver가 자동주사기의 사용법을 잘 숙지하고 있는지 확인하고 만족했습니다.
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.
참고문헌
  1. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, et al. EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1-250.