+
환자 및 보호자
알레르기 및 자가면역질환
환영합니다. 환자 또는 진단검사의학 관련 의료인 위한 컨텐츠를 보려면 여기를 클릭하십시오.
전문의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 전문의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 전문의료인임을 확인하는 것입니다.
진단검사의학 관련 의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 진단검사의학 관련 의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 진단검사의학 관련 의료인임을 확인하는 것입니다.
익힌 계란: 계란 알레르기 환자의 특성 및 관리 개선
만 3세 여아인 Andrea와 Sylvia는 둘 다 습진이 있고 계란 흰자에 대한 피부단자검사에서는 양성을 보인 병력이 있습니다. 담당 의사는 추가 검사를 통해 이 두 소아의 계란 알레르기 상태를 알아보고자 합니다.
Andrea와 Sylvia의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 계란 성분항원을 사용하여 검사해 보기로 했습니다.
Andrea와 Sylvia는 모두 유아기에 계란 알레르기 진단을 받았습니다. 시간이 지나면서 검사 결과가 바뀔까요?
환자의 병력
가족력
  • 없음
Andrea와 Sylvia는 동일한 개인 병력을 가지고 있습니다.
  • 생후 6~7개월부터 심한 습진 발생
  • 위장관 증후군
  • 실수로 계란을 먹을 경우 두드러기와 호흡시 쌕쌕거림 발생
피부단자검사
검사
유형
Andrea의 결과
Sylvia의 결과
계란 흰자
전체 항원
+5
+4
Andrea와 Sylvia는 우유에 대한 피부단자검사에서 음성 반응을 보였습니다.
ImmunoCAP™ 검사 결과(kUA/I)
검사
유형
Andrea의 결과
Sylvia의 결과
계란 흰자
전체 항원
20
22
이전에 Andrea와 Sylvia를 진료했던 의사는 병력과 평가 및 검사 결과를 바탕으로 두 사람의 식단에서 계란을 완전히 제거할 것을 권고했습니다.
ImmunoCAP 검사 결과
이 결과와 함께 Andrea와 Sylvia의 병력 및 증상을 종합하면 담당 의사가 진단을 확정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
ImmunoCAP 검사 결과(kUA/I)
검사
유형
Andrea의 결과
Sylvia의 결과
계란 흰자
전체 항원
16
19
Gal d1(오보뮤코이드)
알레르기 성분항원
0.4
16
Gal d 2(오브알부민)
알레르기 성분항원
11.1
6.9
Gal d 3(콘알부민)
알레르기 성분항원
0.4
0.2
Gal d 4(리소자임)
알레르기 성분항원
4.5
0.3
감별진단
Andrea
Andrea가 Gal d 1에 대한 감작 수준이 낮다는 것은 익힌 계란에 내성이 있을 수 있음을 의미합니다.1,2 진단을 확인하기 위해 병원에서 익힌 계란으로 개방형 경구유발검사(open food challenge)를 실시할 수 있습니다. 성분항원 검사를 통해 Andrea의 삶의 질이 개선될 수 있습니다. 계란을 너무 조심하지 않아도 되고 가족들도 케이크나 쿠키와 같은 고온으로 조리한 계란이 들어간 음식에 대해서는 걱정하지 않아도 될 지 모릅니다.
정밀 진단
  • 익힌 계란에 내성이 있는 것으로 보입니다.
담당 의사 관리 계획
  • Andrea의 담당 의사는 익힌 계란에 대한 내성을 확인하기 위해 전문의와 함께 경구식품유발검사(oral food challenge)를 받도록 조언했습니다.
추적관찰
  • Andrea는 익힌 계란에 대한 경구음식물유발검사를 성공적으로 통과했고 그 후부터 완전히 익힌 계란이 들어간 음식을 섭취해도 아무런 문제가 없었습니다.
Sylvia
Sylvia는 Gal d 1에 대한 특이 IgE의 수치가 상당히 높아서 모든 형태의 계란에 대해 반응이 나타날 위험이 있습니다.1,2
정밀 진단
  • 계란 알레르기
담당 의사 관리 계획
  • Sylvia의 담당 의사는 모든 형태의 계란을 포함한 식단 제한을 조언했습니다.
추적관찰
  • 일년 후 Sylvia는 다시 담당 의사를 방문하여 진찰을 받았습니다. 계속해서 모든 형태의 계란을 피해왔고, 지금까지 잘 관리하고 있습니다. 자동주사기의 사용법도 숙지하고 있습니다.
    그 동안 Sylvia의 계란 알레르기가 사라졌는지 혈액검사와 OFC(oral food challenge)를 통해 확인해 볼 필요가 있습니다.
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.
참고문헌
  1. Lemon-Mule H, et al. J Allergy Clin Immunol. 2008;122:977-83 e1.6.
  2. Ando H, et al. J Allergy Clin Immunol. 2008;122:583.