+
환자 및 보호자
알레르기 및 자가면역질환
환영합니다. 환자 또는 진단검사의학 관련 의료인 위한 컨텐츠를 보려면 여기를 클릭하십시오.
전문의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 전문의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 전문의료인임을 확인하는 것입니다.
진단검사의학 관련 의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 진단검사의학 관련 의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 진단검사의학 관련 의료인임을 확인하는 것입니다.
계란 알레르기 극복: 계란 알레르기가 해소되고 있는 환자 식별
계란 알레르기 병력이 있는 만 5세 여아인 Jill은 최근에 생일 파티에서 케이크를 먹은 후 담당 의사를 찾아갔습니다. Jill의 어머니는 Jill이 케이크를 먹고도 아무런 반응을 보이지 않았다고 하면서 자라면서 계란 알레르기가 없어진 것은 아닌지 기대합니다.
Jill의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 계란 흰자를 사용하여 성분항원에 대한 반응과 함께 검사해 보기로 했습니다.
Jill의 부모는 Jill의 식단에서 계란을 제거했습니다. 특이 IgE 검사가 Jill이 지금 계란에 내성을 가지고 있는지 판단하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아봅니다.
환자의 병력
가족력
  • 없음
Jill의 개인 병력
  • 영유아 때 계란을 먹은 후 경미한 습진이 발생했습니다.
  • 그때부터 부모는 아이에게 계란을 먹이지 않았습니다.
  • 이전에 Jill을 진료했던 의사는 검사를 권유했지만 당시 Jill의 부모는 검사를 원치 않았습니다.
Jill의 ImmunoCAP™ 검사 결과
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.  
ImmunoCAP 검사 결과(kUA/l)
검사
유형
Jill의 결과
계란 흰자   
전체 항원  
 6.4 
Gal d1(오보뮤코이드)
알레르기 성분항원
<0.10
Gal d 2(오브알부민) 
알레르기 성분항원
5.42
감별진단
Jill이 Gal d 1(오보뮤코이드)에 대한 IgE 감작 반응을 보이지 않는 것으로 보아 완전히 익힌 계란을 먹을 수 있을 것입니다. 익힌 계란(예: 머핀)을 사용한 개방형 경구유발검사(open food challenge)가 필요할 수 있습니다.
담당 의사 관리 계획
  • Jill의 담당 의사는 알레르기 전문의에게 의뢰하여 익힌 계란으로 경구식품유발검사(oral food challenge)를 받도록 했습니다.
  • 그 결과 Jill에게서 이상 반응이 나타나지 않았습니다.
  • 엄마는 머핀이나 생일 케이크와 같이 고온에 완전히 익힌 계란이 들어간 음식을 조금씩 다시 먹이기 시작했습니다.
추적관찰
  • 일년 후 Jill은 어머니와 함께 다시 담당 의사를 방문하여 진찰을 받았습니다. 이제는 Jill은 완전히 익힌 계란이 들어간 음식을 먹고 있고 별다른 문제 없이 건강합니다. 더 자라면 계란 알레르기가 완전히 사라질 수도 있을 것 같습니다. 정기적인 검사는 Jill이 자라면서 계란 알레르기를 완전히 극복할 수 있는지 그리고 언제 극복할 수 있는지 결정하는데 적합할 것입니다. 알레르기 전문의는 Jill의 sIgE 검사 결과를 통해 언제쯤 스크램블 에그와 같이 익힌 계란에 대한 유발검사를 하면 좋을지 판단할 수 있을 것입니다. Jill의 어머니는 아이스크림이나 샐러드드레싱, 소스처럼 익히지 않은 계란이 들어 있을 수 있는 음식을 Jill에게 먹일 때는 주의해야 한다는 조언을 들었습니다.
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.
참고문헌
  1. Montesinos E, Martorell A, Félix R, Cerdá JC. Egg white specific IgE levels in serum as clinical reactivity predictors in the course of egg allergy follow-up. Pediatr Allergy Immunol 2010: 21: 634–639.