+
환자 및 보호자
알레르기 및 자가면역질환
환영합니다. 환자 또는 진단검사의학 관련 의료인 위한 컨텐츠를 보려면 여기를 클릭하십시오.
전문의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 전문의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 전문의료인임을 확인하는 것입니다.
진단검사의학 관련 의료인입니까?
이 웹사이트의 내용은 진단검사의학 관련 의료인만을 위해 제작되었습니다. 이 사이트로 접속하면 본인이 진단검사의학 관련 의료인임을 확인하는 것입니다.
땅콩 성분항원: 땅콩 알레르기의 경우 정밀도와 단백질이 중요합니다.
땅콩 알레르기 병력이 있는 것으로 추정되는 만 6세의 Tim은 알레르기항원 감작 검사를 받은 적이 없어서 담당 의사를 찾아갑니다.
Tim의 담당 의사는 전체 임상 병력을 확인하고 신체검사를 한 뒤 전체 땅콩 항원을 사용하여 성분항원에 대한 반응과 함께 검사해 보기로 했습니다.
특이 IgE 검사로 어떻게 Tim에게서 임상적 양상을 보이는 땅콩 알레르기를 확인할 수 있는지 알아봅니다.
환자의 병력
가족력
  • 없음
Tim의 개인 병력
  • Tim은 다섯 살 때 그래놀라 바를 먹고 입 안과 입술이 가렵고 따끔거렸던 적이 있습니다.
  • Tim의 부모는 그 반응이 땅콩 알레르기 때문이라고 추측했습니다.
  • 이전에 Tim을 진료했던 의사는 철저하게 땅콩을 피하라고 조언했습니다.
Tim의 ImmunoCAP™ 검사 결과
이 결과와 환자의 병력 및 증상을 종합하면 진단을 확정하는 데 도움이 됩니다.
ImmunoCAP 검사 결과(kUA/l)
검사 유형 Tim의 결과
땅콩
전체 항원
1.6
Ara h 1
알레르기 성분항원
<0.1
Ara h 2
알레르기 성분항원
<0.1
Ara h 3
알레르기 성분항원
<0.1
Ara h 8
알레르기 성분항원
2.79
Ara h 9
알레르기 성분항원
<0.1
감별진단
Tim이 Ara h 8에 대해 감작 반응을 보이는 것은 입 안과 입술이 가렵고 따끔거리는 것과 같은 국소 반응과 관련이 있지만 전신 반응이 나타날 위험은 낮습니다. 실제로 Tim은 Ara h 8과 교차 반응을 일으키며 유사한 작용을 하는 자작나무 꽃가루에 감작될 수 있습니다. Tim은 심각한 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 견과류의 3가지 저장 단백질에 대해 유의한 수준의 감작을 보이지 않았습니다.1-3
정밀 진단
  • 자작나무 꽃가루 알레르기 가능성이 있습니다.
담당 의사 관리 계획
  • Tim의 담당 의사는 Tim의 병력에 근거하여 땅콩에 대한 경구식품유발검사(oral food challenge)를 통해 심각한 반응에 대한 두려움을 줄일 수 있을 것이라고 조언했습니다.
  • Tim은 아무 증상 없이 땅콩에 대한 경구식품유발검사를 통과했습니다.
추적관찰
  • 일년 후 Tim은 어머니와 함께 다시 담당 의사를 방문하여 진찰을 받았습니다. Tim은 더 이상 알레르기 증상이 나타나지 않았고 잘 관리하고 있습니다.
이 사례 연구와 사진 속의 인물과 장소 및 상황은 실제 환자와 관련이 없으며 Thermo Fisher Scientific과도 아무런 관련이 없습니다.
참고문헌
  1. Asarnoj A, Nilsson C, Lidholm J, et al. Peanut component Ara h 8 sensitization and tolerance to peanut. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(2):468-472 
  2. Peeters KA, Koppelman SJ, van Hoffen E, et al. Does skin prick test reactivity to purifed allergens correlate with clinical severity of peanut allergy? Clin Exp Allergy. 2007;37(1):108-115. 
  3. Asarnoj A, Movérare R, Östblom E, et al. IgE to peanut allergen components: relation to peanut symptoms and pollen sensitization in 8-year-olds. Allergy. 2010;65(9):1189-1195.